Descripción
Las formas purificadas y conjugadas de Thermo Scientific™ Pierce Recombinant Protein G permiten sondear y detectar anticuerpos de ratón y seres humanos que contengan cadenas ligeras kappa en Western Blotting, ELISA, IHC y otros protocolos de inmunoensayo.
Características destacadas:
- Contiene cuatro dominios de unión a inmunoglobulina por proteína
- Enlaza a los miembros de todas las clases de Ig (IgG, IgM, IgA, IgE e IgD) que contienen cadenas K ligeras
- Enlaza fragmentos variables de cadena individual (ScFv) y fragmentos Fab que contienen cadenas K ligeras
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Proteína L recombinante Pierce |
| Cantidad | 1 mg |
| Línea de productos | Pierce |
| Formulario | Polvo |
| Subtipo de proteína | Proteína L |
| Objetivo | Anticuerpos |
| Contenido y almacenamiento | Tras su recepción, almacenar a 4 °C. Nota: Puede almacenar el producto reconstituido durante un mes a 4° C. Para el almacenamiento a largo plazo, alícuota, añadir un volumen igual de glicerol y almacenar a -20° C. |