Descripción
Las formas purificadas y conjugadas de Thermo Scientific™ Pierce Recombinant Protein G permiten sondear y detectar anticuerpos de ratón y seres humanos, especialmente isotipos de IgG, en Western Blotting, ELISA, IHC y otros protocolos de inmunoensayo.
Características destacadas:
- Contiene dos dominios de unión Fc por proteína
- Mejor que la proteína A para ratón (incluida IgG1), humano (incluida IgG3) y anticuerpos de rata, cabra y vaca
- Peor que la proteína A para cobaya, cerdo, perro y gato
- No enlaza IgM, IgD o IgA humanas
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 50 mg |
| Línea de productos | Pierce |
| Formulario | Polvo |
| Subtipo de proteína | Proteína G |
| Objetivo | Anticuerpos |
| Contenido y almacenamiento | Tras su recepción, almacenar a -20 °C. El producto se envía a temperatura ambiente. |