Learn More
Thermo Scientific™ Protein Stabilizing Cocktail
Código de producto. 11854131 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 ml
Tamaño de la unidad:
10 ml
11854131 10 ml 10 ml
1 options
Código de producto. 11854131
Marca: Thermo Scientific™ 89806
Aumente la vida útil de las proteínas purificadas total o parcialmente durante el almacenamiento rutinario con esta versátil solución estabilizadora.
El cóctel de estabilización de proteínas Thermo Scientific™ es una solución de estabilización versátil que aumenta la vida útil de las proteínas purificadas total o parcialmente durante el almacenamiento rutinario.
Esta formulación patentada de moléculas con bajo peso molecular y de origen natural ayudan a proteger las proteínas de la tensión ambiental que, de lo contrario, podría llegar a generar inactivación de enzimas, agregación y daños por congelación/descongelación. El cóctel de estabilización de proteínas se suministra en forma de tampón concentrado 4x fácilmente pipeteable. Las soluciones de enzimas y otras proteínas a las que se añade el cóctel se pueden almacenar refrigeradas o congeladas sin menoscabar su actividad o su función. Si bien el grado de estabilización depende de cada proteína específica, el cóctel estabiliza significativamente la mayoría de proteínas cuando solamente se compara con el uso de tampones convencionales. El cóctel de estabilización de proteínas no es tóxico y no desestabiliza las biomoléculas; no obstante, es posible eliminar todos sus componentes mediante diálisis o desalación antes de utilizarlo en ensayos posteriores en caso necesario.
Características destacadas:
  • Estabiliza la mayoría de las enzimas y otras proteínas con resultados mucho mejores que con los tampones convencionales
  • Protege las proteínas de las tensiones ambientales
  • No desestabiliza las biomoléculas durante los ensayos posteriores
  • Componentes de bajo peso molecular y totalmente dializables
  • Reactivo de baja viscosidad mucho más fácil de pipetear que el glicerol al 50 %
  • Las clases de proteínas analizadas incluyen cinasas, fosfatasas, peroxidasas, enzimas de restricción, luciferasas, citocinas y anticuerpos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Cóctel de estabilización de proteínas
Contenido y almacenamiento Tras su recepción, almacenar a 4 °C
Formulario Líquido
Para utilizar con (aplicación) ELISA, ensayo enzimático, estudios funcionales
Tipo de reactivo Reactivo estabilizador
Cantidad 10 ml