Learn More
Descrizione
El kit de replegamiento de proteínas Thermo Scientific™ Pierce contiene reactivos de gran pureza, así como instrucciones detalladas para utilizar una estrategia de matriz con la que determinar las condiciones de tampón óptimas para replegar proteínas recombinantes que se han desnaturalizado y solubilizado a partir de cuerpos de inclusión.
Características destacadas:
Robusto: las condiciones y los componentes examinados se limitan a los de mayor utilidad general como tampones de plegado
Práctico: diseño de matriz de tres niveles que reduce de forma significativa la optimización secundaria exigida y aumenta la facilidad de interpretación de los datos
Formato de matriz ajustable: permite adaptar los experimentos de replegamiento en función de la proteína diana; resuelve las interacciones negativas y positivas conocidas entre los componentes del tampón y reduce los análisis innecesarios
Reactivos de gran pureza: los reactivos se han formulado siguiendo estándares rigurosos que garantizan la coherencia de los resultados
Incluye:
Nueve tampones de replegamiento con bases diferentes (10 ml cada uno), cantidades adecuadas de siete aditivos y una completa guía de replegamiento
Compatibles con:
Reactivo de solubilización de cuerpos de inclusión Thermo Scientific (referencia 78115)
Specifica
Specifica
| Tipo de producto | Kit de replegado de proteínas |
| Contenido y almacenamiento | Tras su recepción, almacenar a -20 °C. El producto puede ser almacenado a 4 °C durante un máximo de dos meses. El producto se envía en hielo seco. |
| Formulario | Líquido, polvo |
| Línea de productos | Pierce |
| Tipo de reactivo | Caotrópico, desnaturalizante |
| Cantidad | 100 reacciones |
Sicurezza e movimentazione
- Pierce Protein Refolding Kit
- Atención
- Toxicidad aguda Categoría 4
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
- P271-Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.
- P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P330-Enjuagarse la boca.
- P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
- P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
- P362+P364-Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
- MIXTURE LIST-Contém: (R*,R*)-1,4-dimercapto-2,3-butanediol, Sodium chloride
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.