Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Protein Precipitation Plates
Tienda Thermo Scientific ProductosDescripción
Las placas de precipitación de proteínas Thermo Scientific™ Pierce proporcionan un formato sencillo de 96 pocillos para una precipitación y filtración (purificación) de proteínas simples, rápidas y automáticas de muestras de plasma, suero y otros fluidos biológicos.
Estas placas de filtración de 96 pocillos están diseñadas específicamente para la precipitación de proteínas a base de disolvente (por ejemplo, acetonitrilo) y su posterior eliminación de muestras de fluidos. Las placas son herméticas y retienen el disolvente orgánico sin gotear, incluso durante la mezcla. Las muestras se recuperan rápidamente aplicando vacío u otra presión. El volumen del pocillo de 2 ml permite procesar volúmenes de muestra de 15 a 400 ml por pocillo, utilizando las condiciones de precipitación recomendadas de la relación disolvente-suero 3:1 (v/v). Las placas de precipitación de proteínas son la opción ideal para el procesamiento posterior de muestras de ensayo de unión de proteínas plasmáticas preparadas con sistemas de diálisis de equilibrio.
Características destacadas:
- Prepare muestras de moléculas pequeñas para HPLC o LC-MS en 10-30 minutos
- Formato de 96 pocillos para la precipitación y filtración de proteínas automatizadas
- Optimizado para el procesamiento paralelo y la automatización
- Funciona perfectamente con el dispositivo de equilibrio rápido (RED) para ensayos de unión de proteínas plasmáticas
- Sin fugas de acetonitrilo durante un máximo de cuatro horas
- La frita hidrófoba graduada sin lixiviación previene el bloqueo
- Los filtrados se recogen fácilmente mediante vacío, presión positiva o centrifugación
- Compatibilidad con la mayoría de los disolventes orgánicos
Detalles del producto:
El diseño de las placas de precipitación de proteínas Pierce ofrece numerosas ventajas con respecto a los métodos de precipitación de proteínas estándar basados únicamente en la filtración o la centrifugación. Las placas utilizan un sistema de filtro graduado especial que retiene partículas de proteínas precipitadas sin obstrucciones, pero permite libremente eluidos solubles (no precipitados) a través de la membrana de corte de 0,2 μm. Este diseño maximiza la eliminación de proteínas y garantiza el mayor nivel posible de recuperación de muestras.
El estudio de moléculas pequeñas y cómo se comportan en fluidos biológicos complejos (suero, plasma, sangre y orina) es una parte esencial de la investigación farmacéutica, DMPK y metabolómica. Los fármacos u otras moléculas pequeñas se supervisan de forma rutinaria para determinar las tasas de aclaramiento, las concentraciones en estado estable, el equilibrio de unión al suero o la modificación in vivo. Estos estudios requieren el aislamiento de las moléculas objetivo con respecto a la matriz de proteínas antes del análisis. Precipitar proteínas con acetonitrilo y luego eliminar el precipitado por centrifugación o filtración es el proceso de aislamiento típico. Aunque la centrifugación para formar sedimentos es barata y fiable, las placas de filtración de 96 pocillos proporcionan un formato sencillo para la precipitación de proteínas reproducible, simple, rápida y automatizada, así como para la clarificación de muestras.
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (equipo) | Espectrómetro de masas, centrífuga |
| Tipo de producto | Placa de precipitación de proteínas |
| Línea de productos | Pierce |
| Contenido y almacenamiento | Tras su recepción, almacenar las placas a temperatura ambiente. Producto enviado a temperatura ambiente. |
| Material de partida | Proteína digerida por proteasa |
| Tipo de producto final | péptidos |
| Método de detección | Espectrometría de masas |
| Formato | Plate |
| Paso del flujo de trabajo | Limpieza de muestras |
| Cantidad | Kit de 2 placas |