Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Protein L Magnetic Beads
Código de producto. 13434229 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 ml
5 ml
Tamaño de la unidad:
1 ml
5 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
13434229 1 ml 1 ml
13444229 5 ml 5 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 13434229 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 88849
Realice la purificación de anticuerpos mediante separadores magnéticos manuales o robóticos con estas partículas de afinidad de alta capacidad y alto rendimiento.
Realice la purificación de anticuerpos mediante separadores magnéticos manuales o robóticos con las microesferas magnéticas de proteína L Thermo Scientific™ Pierce, partículas de afinidad de alta capacidad y alto rendimiento.
Información adicional y pedidos en línea
Cuando se forma un enlace covalente entre la proteína L recombinante y la superficie de una microesfera magnética bloqueada, la proteína L recombinante puede unirse de forma selectiva a anticuerpos de ratones y humanos a través de las cadenas ligeras kappa. Estas microesferas se utilizan habitualmente para purificar anticuerpos monoclonales en sobrenadantes de cultivos celulares complementados con suero bovino dado que la proteína L no se une a la IgG bovina. Las microesferas magnéticas de proteína L Pierce pueden usarse de forma manual con un soporte magnético y con plataformas automáticas como los instrumentos Thermo Scientific™ KingFisher, para conseguir un flujo de trabajo de alto rendimiento.
Características destacadas:
  • Selectivo: la proteína L inmovilizada es ideal para la purificación selectiva de anticuerpos humanos y de ratones que tienen cadenas ligeras kappa
  • Bajo nivel de unión no específica: las microesferas estables y prebloqueadas proporcionan una purificación limpia del anticuerpo
  • Versátil: los gránulos magnéticos son compatibles con flujos de trabajo manuales y automáticos (por ejemplo, instrumentos Thermo Scientific™ KingFisher)
Recomendada para:
  • Purificación de anticuerpos monoclonales y policlonales a los que no se unen bien partículas magnéticas de proteína A o proteína G.
  • Purificación de anticuerpos monoclonales a partir de sobrenadantes de cultivo suplementados con sueros bovinos
  • Ensayos IP y co-IP de proteína L
  • Purificación de fragmentos de ScFv y Fab que contienen cadenas ligeras kappa
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 1 mL
Concentración Slurry: 10mg/mL, 1% solids
Contenido y almacenamiento Tras su recepción, almacenar a 4 °C. Producto enviado con un paquete de hielo.
Tamaño de partículas 1 μm
Formulario Líquido
Línea de productos Pierce
Cantidad 1 ml
Forma de proteína Recombinante
Objetivo Anticuerpo
Tipo Gránulo magnético
Tipo de ligando Proteína L