Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Protein L Chromatography Cartridges
Código de producto. p-9042007 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 cartucho
2 cartuchos
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 2
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10371054 2 cartuchos paquete de 2
11894151 1 cartucho cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10371054 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 89928
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Purificación por afinidad de anticuerpos que tienen cadenas ligeras kappa con proteína L disponible en frascos, columnas de centrífuga, placas de filtración y kits de purificación completos.
Thermo Scientific™ Pierce Protein L Agarose es una versátil resina de afinidad de gran rendimiento para la purificación de anticuerpos que está disponible en frascos de agarosa granulada, columnas de centrífuga preempaquetadas, placas de filtración de 96 pocillos y kits de purificación de IgG completos.
La proteína L agarosa Pierce es una resina de afinidad versátil para la purificación de isotipos de la IgG de mamíferos que contienen cadenas ligeras kappa específicas. La proteína L es especialmente adecuada para aislar anticuerpos monoclonales VkI de IgG de ratón, así como VkI, VkIII y VkIV de IgG de humano.
La proteína L agarosa Pierce es una proteína L recombinante inmovilizada covalentemente en agarosa granulada entrecruzada al 6 % de gran calidad (CL-6B). Esta novedosa variedad de resina proporciona la combinación más versátil de funciones cromatográficas para aumentar el rendimiento y conseguir una purificación de alta pureza de las inmunoglobulinas diana. Los gránulos de agarosa tienen propiedades fisicoquímicas idóneas para muchos sistemas de purificación por afinidad. Por tanto, la proteína L agarosa Pierce se ofrece en distintos formatos de envase: frascos de resina en pulpa, tres tamaños de columnas de centrifugación, kits de purificación completos, dos tamaños de cartuchos de cromatografía listos para FPLC y placas de filtración de 96 pocillos.
Características destacadas:
  • Proteína L: la proteína L inmovilizada es ideal para la purificación selectiva de anticuerpos humanos y de ratón que tienen cadenas ligeras kappa.
  • Resina de agarosa: el soporte es agarosa granulada al 6 % entrecruzada (CL-6B), la resina más utilizada en métodos de purificación de proteínas por afinidad.
  • Inerte y estable: el excelente método de fabricación inmoviliza la proteína L mediante enlaces covalentes resistentes a la lixiviación y sin carga, lo que produce una unión no específica y posibilita que se use varias veces sin que afecte al rendimiento.
  • Capacidad estándar: la proteína L agarosa Pierce tiene una carga normal de proteína L inmovilizada, lo que proporciona una capacidad de unión de entre 5 y 10 mg de IgG de humano por ml de resina.
  • Múltiples formatos: elija entre los frascos de resina en pulpa, las columnas listas para centrifugación, los kits de purificación completos, dos tamaños de cartuchos de cromatografía listos para FPLC
Propiedades de unión a inmunoglobulina de la proteína L:
  • Se une a cadenas ligeras kappa en anticuerpos de una amplia gama de especies sin interferir con los puntos de unión al antígeno, (no une cadenas ligeras lambda y algunas cadenas ligeras kappa).
  • Se une a todas las clases de inmunoglobulina (por ejemplo, IgG, IgM, IgA, IgE e IgD).
  • Une fragmentos variables de cadena individual (ScFv).
  • No une inmunoglobulinas de bovinos, caprinos u ovinos.
Propiedades de la agarosa en gránulos al 6 % entrecruzada (CL-6B):
  • Estabilidad pH del soporte: de 2 a 14 (corto plazo); de 3 a 13 (largo plazo)
  • Tamaño medio de partícula: de 45 a 165 micrómetros
  • Límite de exclusión: de 10.000 a 4.000.000 daltons
  • Caudal volumétrico máximo: aprox. 1 ml/minuto (en una columna de 1 cm de diámetro)
  • Velocidad lineal máxima: 30 cm por hora
  • Presión máxima: menos de 25 psi (1,5 bar), definida como la máxima caída de presión en una columna que la resina puede soportar. (Nota: la presión manométrica indicada de un aparato de cromatografía líquida puede estar midiendo la presión total del sistema en lugar de la caída de presión en la columna).
Formatos disponibles:
  • Resinas: Frascos de 2 ml y 10 ml
  • Columnas de centrifugación: columnas de 0,2 ml (microcentrífuga), 1 ml o 5 ml
  • Kits de purificación: kits completos en los tres tamaños de columna
  • Cartuchos de cromatografía: compatibles con sistemas de cromatografía líquida automatizada y con el procesamiento con jeringas
  • A granel y personalizado: díganos cuáles son sus necesidades de proteína L agarosa Pierce a granel
Incluye:
Los kits de purificación contienen columnas de centrifugación de proteína L, tampón de unión, tampón de elución y tampón de neutralización.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Línea de productos Pierce
Tipo de columna Resina de agarosa, afinidad
Formato Cartucho de cromatografía
Fase estacionaria Proteína L
Diana de purificación Anticuerpos Ig
Descripción Cartuchos de cromatografía de proteína L Pierce, 1 ml
Contenido y almacenamiento Una vez recibido, almacenar de 4 °C a 8 °C. No la congele.
Cantidad 2 cartuchos
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.