Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Protein G UltraLink™ Columns, 2 mL
Código de producto. 11829400 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
2 columnas
Tamaño de la unidad:
paquete de 2
11829400 2 columnas paquete de 2
1 options
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XVII del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 11829400
Marca: Thermo Scientific™ 53127
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XVII del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Soporte de poliacrilamida granulada muy duradero con proteína G recombinante inmovilizada para varios métodos de purificación de IgG.
La resina de proteína G Thermo Scientific™ Pierce UltraLink es un soporte de poliacrilamida granulada muy duradero en el que se ha inmovilizado la proteína G recombinante para su empleo en métodos de purificación de IgG.
La resina de proteína G UltraLink se emplea para la unión y purificación de IgG mediante métodos cromatográficos de flujo de gravedad, con columnas de centrifugación o de presión media. La proteína G es una conocida proteína de unión de anticuerpos que es especialmente útil para la purificación por afinidad de la IgG de sueros procedentes de ratones, ratas y humanos.
La resina UltraLink es un soporte de poliacrilamida activada con azlactonas, hidrofílico, sin carga, de gran capacidad, muy entrecruzado, rígido y poroso. Este soporte es especialmente útil para técnicas de presión media cuando se utilizan grandes volúmenes de muestras que requieren técnicas de caudal rápido (FPLC) y aplicaciones a gran escala. A diferencia de los soportes habituales de agarosa, los soportes UltraLink no se rompen ni colapsan cuando se someten a caudales elevados que producen una presión superior a 25 psi.
Características destacadas:
  • Proteína G inmovilizada: se une específicamente a las IgG de varias especies de mamíferos, especialmente a todos los isotipos de IgG de humano, de ratón y rata.
  • Capacidad estándar: la carga de capacidad estándar de la proteína G inmovilizada proporciona una capacidad de unión de aproximadamente 20 mg de IgG de humano por mililitro de resina.
  • Resina UltraLink: el soporte a base de acrilamida es una alternativa a los soportes de agarosa entrecruzada en gránulos para aplicaciones de presión media.
Propiedades de la resina Thermo Scientific UltraLink:
  • Estabilidad pH del soporte: entre 1 y 13
  • Tamaño medio de partícula: de 50 a 80 micrómetros
  • Límite de exclusión: superior a 2.000.000 de daltons
  • Área de superficie media: superior a 250 m2 por gramo de gránulos.
  • Volumen de poro medio: superior a 1,2 ml por gramo de gránulos (>60 % del volumen de gránulos)
  • Tamaño de poro: De 500 a 1000 angstroms (de 50 a 100 nm)
  • Velocidad lineal máxima: 3000cm por hora
  • Presión máxima: 100 psi (6,9 bares), definida como la máxima caída de presión en una columna que la resina puede soportar. (Nota: la presión manométrica indicada de un aparato de cromatografía líquida puede estar midiendo la presión total del sistema en lugar de la caída de presión en la columna).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Columna de centrifugación
Línea de productos Pierce, UltraLink
Tipo de columna Resina UltraLink™, Afinidad
Formato cónica de 15 ml, columna de centrifugación
Fase estacionaria Proteína G
Diana de purificación Anticuerpos IgG
Descripción Columnas de proteína G Pierce UltraLink
Contenido y almacenamiento Tras su recepción, almacenar el producto a 4 °C. Los productos se envían a temperatura ambiente.
Cantidad 2 columnas