Descripción
Lleve a cabo los métodos de purificación e inmunoprecipitación de anticuerpos mediante separadores magnéticos manuales o robóticos con las microesferas magnéticas de proteína A Thermo Scientific™ Pierce, partículas de afinidad de alta capacidad y alto rendimiento.
Información adicional y pedidos en línea
Características destacadas:
Alta eficiencia: producción de antígenos diana de IP igual o mayor que las microesferas de otros proveedores
Unión inespecífica baja: las partículas estables y prebloqueadas proporcionan productos altamente purificados (p.ej., el antígeno eluido en inmunoprecipitación [IP] con anticuerpo que está libre de proteínas contaminantes a partir de un lisado celular complejo)
Coherente: las microesferas magnéticas eliminan la pérdida de resina y proporcionan una separación más eficaz que los métodos tradicionales de IP que solo utilizan la centrifugación
Versátil: los gránulos magnéticos son compatibles con flujos de trabajo manuales y automáticos (por ejemplo, instrumentos Thermo Scientific™ KingFisher)
Recomendada para:
- Experimentos de IP y Co-IP
- Purificación de anticuerpos
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 5 mL |
| Concentración | Slurry: 10mg/mL, 1% solids |
| Contenido y almacenamiento | Tras su recepción, almacenar a 4 °C. Producto enviado con un paquete de hielo. |
| Tamaño de partículas | 1 μm |
| Formulario | Líquido |
| Línea de productos | Pierce |
| Cantidad | 5 ml |
| Forma de proteína | Recombinante |
| Objetivo | secundario |
| Tipo | Gránulo magnético |
| Mostrar más |