Learn More
Thermo Scientific™ Tampón bloqueante (TBS) sin proteínas Pierce™
Código de producto. 10269613 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
1 l
Nombre del producto químico o material:
Tampón de bloqueo, sin proteínas
Tamaño de la unidad:
1 litro
100 ml
Código de producto. Cantidad Nombre del producto químico o material unitSize
10269613 1 l Tampón de bloqueo, sin proteínas 1 litro
13474299 100 mL Tampón de bloqueo, sin proteínas 100 ml
10229663 1 l Tampón de bloqueo, sin proteínas 1 litro
13484299 100 mL Tampón de bloqueo, sin proteínas 100 ml
10147483 1 l Tampón de bloqueo, sin proteínas 1 litro
10137483 1 l Tampón de bloqueo, sin proteínas 1 litro
6 options
Código de producto. 10269613
Marca: Thermo Scientific™ 37570
Bloquee las membranas, placas y otras muestras con estas formulaciones de un compuesto no proteico en PBS y TBS listas para su uso a fin de obtener un fondo extremadamente bajo.
El tampón Pierce de bloqueo sin proteínas es un compuesto no proteínico que proporciona un bloqueo eficaz para métodos de detección de proteínas en placas y membranas, lo que da lugar a un ruido de fondo extremadamente bajo. Se suministra en un cómodo formato listo para su uso.
Los tampones de bloqueo tradicionales contienen proteínas que pueden reaccionar de forma cruzada con sistemas de inmunodetección, lo que provoca un fondo elevado y una señal reducida. Las alternativas comerciales típicas a los agentes bloqueantes basados en proteínas son ineficaces. Los tampones de bloqueo libres de proteínas de Pierce no contienen proteínas, aunque siguen siendo altamente efectivos para el bloqueo de placas, membranas y otras superficies para ELISA, western blot, matrices en portaobjetos de vidrio y otras aplicaciones.
Características destacadas:
  • Bloqueador sin proteínas: minimiza o elimina la reactividad cruzada asociada al uso de tampones de bloqueo a base de proteínas.
  • Compatible con múltiples aplicaciones: eficaz en todo tipo de sistemas de detección de proteínas, incluidos el Western blot (membranas), el método ELISA (microplacas) y los estudios en matrices (portaobjetos de vidrio recubiertos).
  • Respetuoso con la estreptavidina: no contiene biotina, por lo que no genera interferencias en los sistemas de detección de avidina-biotina.
  • Alto rendimiento: se ha optimizado y validado en numerosos métodos de proteínas, proporciona una alta relación señal-ruido (es decir, no se desactivan la unión y la señal específicas, sino que se eliminan la unión y el fondo no específicos).
  • Práctico: se suministra en formulaciones 1x listas para su uso en TBS y PBS con y sin Tween™-20 al 0,05 %
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tampón de bloqueo, sin proteínas
Concentración 1X
Para utilizar con (aplicación) ELISA
Forma física Líquido
Línea de productos Pierce
Cantidad 1 l