Learn More
Thermo Scientific™ Concentrador de proteínas de PES Pierce™, MWCO de 30 K, de 5 a 20 ml
Código de producto. p-9053019 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 concentradores
2 x 10 concentradores
24 concentradores
25 concentradores
4 concentradores
Volumen de muestra:
≤ 0,5ml
De 2 a 6 ml
De 20 a 100 ml
De 5 a 20 ml
Tamaño de la unidad:
10 reacciones
24 reacciones
24 tests
cada uno
paquete de 2
paquete de 25
Código de producto. Cantidad Volumen de muestra unitSize
11325402 25 concentradores ≤ 0,5ml paquete de 25
15456824 10 concentradores De 2 a 6 ml 10 reacciones
15402304 24 concentradores De 2 a 6 ml 24 tests
15579260 10 concentradores De 5 a 20 ml 10 reacciones
15451025 24 concentradores De 5 a 20 ml 24 reacciones
15481045 4 concentradores De 20 a 100 ml cada uno
17169705 2 x 10 concentradores De 5 a 20 ml paquete de 2
16361954 2 x 10 concentradores De 2 a 6 ml paquete de 2
8 options
Código de producto. 11325402
Marca: Thermo Scientific™ 88502
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Los concentradores de proteínas de PES Thermo Scientific Pierce son materiales para centrífuga que proporcionan un procesamiento rápido y una excelente recuperación de proteínas de más de 30 KDa en volúmenes de muestra de 0,5 a 100 ml.
Concentre proteínas y muestras biológicas con MWCO de 30 000 de forma rápida y sencilla con los concentradores de proteínas de PES (polietersulfona) Thermo Scientific Pierce, que son dispositivos de centrifugación desechables que permiten una rápida recuperación de muestras y un corto tiempo de procesamiento. Estas columnas de concentrador se pueden utilizar con equipos de microcentrífuga estándar, y las muestras se pueden recoger sin necesidad de invertir el giro. Las muestras se pueden concentrar con o sin desalinización.
Para proteínas y otras muestras biológicas, como ácidos nucleicos, con un corte de peso molecular de 30 000 (MWCO), los concentradores de proteínas de PES Pierce ofrecen una concentración rápida de proteínas, una excelente recuperación de muestras y compatibilidad de instrumentos. Este material para centrífuga cuenta con una membrana de polietersulfona de alto flujo (PES) para la concentración, la desalinización y el intercambio de tampones de muestras biológicas. Este producto se puede utilizar para procesar volúmenes de muestra de 0,5–100 ml.
Las características de los concentradores de proteínas de PES con MWCO de 30 000 incluyen:
Concentración proteica rápida: puede conseguirse una concentración de la muestra de 10 a 30 veces en 15 minutos o menos
Excelente recuperación de proteínas: la recuperación típica de proteínas es del > 90 % (cuando la masa de la muestra es al menos dos veces mayor que el MWCO publicado)
Compatibilidad de instrumentos: se puede utilizar una microcentrífuga estándar con rotores oscilantes o de ángulo fijo (excepto 88536); la muestra se puede recolectar y recuperar sin centrifugado invertido
Versátil: realizar fácilmente la concentración de muestras, la diafiltración o el intercambio de tampones de muestras biológicas
Para una fácil identificación, el valor de MWCO está grabado en el lateral de cada dispositivo. Para facilitar la adición y recuperación de muestras, hay una ventana transparente con graduaciones en el lateral de cada dispositivo, lo que permite la determinación visual del volumen de retención. El diseño vertical de la membrana permite altas velocidades de flujo, baja unión no específica y una agregación proteica insignificante en la membrana, proporcionando resultados fiables y coherentes para procesar volúmenes de muestras entre 0,5 y 100 ml. La recuperación de proteínas habitual es del 90 % cuando la masa de las proteínas de la muestra es al menos dos veces mayor que el MWCO del dispositivo utilizado. Por ejemplo, cuando concentre muestras de IgG (MW ∼ 150 000), utilice los concentradores de MWCO de 5000, 10 000, 30 000 o 50 000. Las concentraciones finales de la muestra de 10 a 30 veces se pueden lograr en 15 minutos.
Concentradores de proteínas para aplicaciones de PES
• Concentración de proteínas de medios de cultivo de tejidos, antisuero o preparaciones de anticuerpos monoclonales
• Concentración de picos de proteínas después de la cromatografía de permeación en gel
• Eliminación de la etiqueta no incorporada después de las reacciones de modificación de proteínas
• Concentración y desalinización/intercambio de tampones después de la elución de proteínas de columnas de intercambio iónico, interacción hidrófoba (HIC), quelato metálico o cromatografía de afinidad
• Separación de moléculas de diferentes tamaños
Los concentradores de proteínas de PES Pierce contienen una membrana clasificada para retener moléculas con un peso molecular al menos dos veces mayor que la clasificación MWCO de la membrana de PES dentro del dispositivo. La recuperación reducida puede ocurrir cuando se usa un concentrador con moléculas más pequeñas que la masa recomendada. La recuperación de proteínas variará según la proteína específica de la muestra y su concentración inicial.
El volumen de punto muerto para los concentradores de 0,5 ml, 2–6 ml, 5–20 ml y 20–100 ml es de aproximadamente 15 µl, 30 µl, 50 µl y 350 µl, respectivamente.
Para lograr una recuperación de proteína del > 90 % con los concentradores de 0,5 ml, la concentración mínima de proteína en la muestra debe ser de 0,05 mg/ml. Para todos los demás concentradores, la concentración mínima de proteína en la muestra debe ser de 0,1 mg/ml.
Centrífugas y velocidades óptimas
Los concentradores de 0,5 ml se pueden utilizar de forma eficaz con una fuerza centrífuga máxima de 15 000 × g utilizando únicamente una centrífuga de ángulo fijo.
Para los concentradores de 2-6 ml, se pueden utilizar modelos de centrífuga de ángulo fijo o basculante. Se recomiendan centrífugas basculantes capaces de generar de 2000 a 4000 × g y una fuerza centrífuga máxima de 4000 × g. Con centrífugas de ángulo fijo, se recomiendan modelos capaces de generar de 5000 a 10 000 × g y una fuerza centrífuga máxima de 8000 × g.
Para los concentradores de volumen de 5 a 20 ml, se pueden usar modelos de centrífuga de ángulo fijo o basculante. Se recomiendan centrífugas basculantes capaces de generar de 2000 a 5000 × g y una fuerza centrífuga máxima de 4000 × g. Con centrífugas de ángulo fijo, se recomiendan modelos capaces de generar de 5000 a 8000 × g y una fuerza centrífuga máxima de 6000 × g.
Para los concentradores de 20 a 100 ml, solo se recomiendan centrífugas basculantes capaces de generar de 1000 a 2000 × g. Utilice una fuerza centrífuga máxima de 2000 × g. Estos concentradores no se recomiendan para su uso en rotores de ángulo fijo.
La fuerza centrífuga, la temperatura y el volumen de la muestra, la concentración y la viscosidad afectarán a la velocidad de filtración. Por lo tanto, el tiempo de centrifugación debe optimizarse para cada aplicación.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Almacenar a temperatura ambiente.
Desechables
Tipo de filtro Filtro de membrana
Formato Microcentrífuga, columna de centrifugación
Material (membrana) PES
MWCO 30 kDa
Volumen de muestra ≤ 0,5ml
Línea de productos Pierce
Diana de purificación proteína
Cantidad 25 concentradores
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Tipo Filtro