Learn More
Thermo Scientific™ Gránulos magnéticos de proteína A/G Pierce™
Tienda Thermo Scientific ProductosDescripción
Los gránulos magnéticos de proteína A/G Thermo Scientific™ Pierce son partículas de afinidad de alto rendimiento para métodos de inmunoprecipitación y purificación de anticuerpos que utilizan separadores magnéticos manuales o robóticos.
Características destacadas:
Alta capacidad – capacidad de unión casi cuatro veces mayor que la de los gránulos magnéticos habituales de otros proveedores, lo que permite el uso de cantidades menores por experimento.
Unión inespecífica baja – los gránulos estables y prebloqueados proporcionan productos de purificación limpios (p.ej., el antígeno eluido en inmunoprecipitación [IP] con anticuerpo que está libre de proteínas contaminantes a partir de una matriz de IP compleja)
Flexibilidad – comodidad de dominios de unión de IgG tanto de proteína A como de proteína G en un gránulo (bead)
Compatibilidad - los gránulos (beads) son compatibles con aplicaciones manuales y automáticas (p.ej., instrumentos Thermo Scientific KingFisher)
Coherencia del ensayo – los gránulos magnéticos eliminan la pérdida de resinas y ofrecen una separación de soluciones más eficaz que los métodos de IP tradicionales que únicamente emplean tubos de microcentrífugas
Propiedades de las microesferas magnéticas de proteína A/G Thermo Scientific Pierce:
- Composición: Gránulos de polímero bloqueados con revestimiento de magnetita y recubiertos convalentemente con una monocapa de proteína A/G recombinante
- Diámetro: 1 μm
- Concentración: 10 mg/ml
- Capacidad de fijación: 55-85 μg de IgG de conejo por mg de partículas magnéticas
Requiere:
Thermo Scientific KingFisher 96 o KingFisher Flex Instruments o cualquier otro dispositivo separador magnético
Recomendada para:
Experimentos de IP y coinmunoprecipitación (Co-IP) (consulte el kit completo); inmunoprecipitación para análisis en condiciones sin reducción; purificación de anticuerpos
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 1 mL |
| Concentración | Slurry: 10mg/mL, 1% solids |
| Contenido y almacenamiento | Tras su recepción, almacenar a 4 °C. Producto enviado con un paquete de hielo. |
| Tamaño de partículas | 1 μm |
| Formulario | Líquido |
| Línea de productos | Pierce |
| Cantidad | 1 ml |
| Forma de proteína | Recombinante |
| Objetivo | secundario |
| Tipo | Gránulo magnético |
| Mostrar más |