Learn More
Thermo Scientific™ Microesferas magnéticas de proteína A Pierce™
Código de producto. p-4589199 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 ml
5 ml
Tamaño de la unidad:
1 ml
5 ml
13494219 1 ml 1 ml
13404229 5 ml 5 ml
2 options
Código de producto. 13494219
Marca: Thermo Scientific™ 88845
Lleve a cabo los métodos de purificación e inmunoprecipitación de anticuerpos mediante separadores magnéticos manuales o robóticos con estas partículas de afinidad de alta capacidad y alto rendimiento.
Lleve a cabo los métodos de purificación e inmunoprecipitación de anticuerpos mediante separadores magnéticos manuales o robóticos con las microesferas magnéticas de proteína A Thermo Scientific™ Pierce, partículas de afinidad de alta capacidad y alto rendimiento.
Información adicional y pedidos en línea
Cuando se forma un enlace covalente entre la proteína A recombinante y la superficie de una microesfera magnética bloqueada, la proteína A recombinante puede unirse a los anticuerpos de diferentes especies, lo que permite la purificación de anticuerpos de extractos crudos. Los ensayos de inmunoprecipitación que se realizan con microesferas recubiertas con proteína A producen gran cantidad de antígenos diana con muy bajo fondo. Nuestra química de entrecruzamiento le permite inmovilizar un anticuerpo sobre una partícula magnética y prevenir la contaminación de IgG en experimentos de IP o Co-IP. Las microesferas magnéticas de proteína A Pierce pueden usarse de forma manual con un soporte magnético y con plataformas automáticas como los instrumentos Thermo Scientific™ KingFisher, para conseguir un flujo de trabajo de alto rendimiento.
Características destacadas:
  • Alta eficiencia: producción de antígenos diana de IP igual o mayor que las microesferas de otros proveedores
  • Unión inespecífica baja: las partículas estables y prebloqueadas proporcionan productos altamente purificados (p.ej., el antígeno eluido en inmunoprecipitación [IP] con anticuerpo que está libre de proteínas contaminantes a partir de un lisado celular complejo)
  • Coherente: las microesferas magnéticas eliminan la pérdida de resina y proporcionan una separación más eficaz que los métodos tradicionales de IP que solo utilizan centrifugación
  • Versátil: las microesferas son compatibles con flujos de trabajo manuales y automáticos (p. ej., instrumentos Thermo Scientific™ KingFisher)
Recomendada para:
  • Experimentos de IP y Co-IP
  • Purificación de anticuerpos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 1 mL
Concentración Slurry: 10mg/mL, 1% solids
Contenido y almacenamiento Tras su recepción, almacenar a 4 °C. Producto enviado con un paquete de hielo.
Tamaño de partículas 1 μm
Formulario Líquido
Línea de productos Pierce
Cantidad 1 ml
Forma de proteína Recombinante
Objetivo Anticuerpos
Tipo Gránulo magnético
Tipo de ligando Proteína A