Learn More
Thermo Scientific™ Microesferas magnéticas de proteína A Pierce™
Código de producto. 13494219 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 ml
5 ml
Tamaño de la unidad:
1 ml
5 ml
13494219 1 ml 1 ml
13404229 5 ml 5 ml
2 options
Código de producto. 13494219
Marca: Thermo Scientific™ 88845
Lleve a cabo los métodos de purificación e inmunoprecipitación de anticuerpos mediante separadores magnéticos manuales o robóticos con estas partículas de afinidad de alta capacidad y alto rendimiento.
Lleve a cabo los métodos de purificación e inmunoprecipitación de anticuerpos mediante separadores magnéticos manuales o robóticos con las microesferas magnéticas de proteína A Thermo Scientific™ Pierce, partículas de afinidad de alta capacidad y alto rendimiento.
Información adicional y pedidos en línea
Cuando se forma un enlace covalente entre la proteína A recombinante y la superficie de una microesfera magnética bloqueada, la proteína A recombinante puede unirse a los anticuerpos de diferentes especies, lo que permite la purificación de anticuerpos de extractos crudos. Los ensayos de inmunoprecipitación que se realizan con microesferas recubiertas con proteína A producen gran cantidad de antígenos diana con muy bajo fondo. Nuestra química de entrecruzamiento le permite inmovilizar un anticuerpo sobre una partícula magnética y prevenir la contaminación de IgG en experimentos de IP o Co-IP. Las microesferas magnéticas de proteína A Pierce pueden usarse de forma manual con un soporte magnético y con plataformas automáticas como los instrumentos Thermo Scientific™ KingFisher, para conseguir un flujo de trabajo de alto rendimiento.
Características destacadas:
  • Alta eficiencia: producción de antígenos diana de IP igual o mayor que las microesferas de otros proveedores
  • Unión inespecífica baja: las partículas estables y prebloqueadas proporcionan productos altamente purificados (p.ej., el antígeno eluido en inmunoprecipitación [IP] con anticuerpo que está libre de proteínas contaminantes a partir de un lisado celular complejo)
  • Coherente: las microesferas magnéticas eliminan la pérdida de resina y proporcionan una separación más eficaz que los métodos tradicionales de IP que solo utilizan centrifugación
  • Versátil: las microesferas son compatibles con flujos de trabajo manuales y automáticos (p. ej., instrumentos Thermo Scientific™ KingFisher)
Recomendada para:
  • Experimentos de IP y Co-IP
  • Purificación de anticuerpos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Capacidad (métrico) 1 mL
Concentración Slurry: 10mg/mL, 1% solids
Contenido y almacenamiento Tras su recepción, almacenar a 4 °C. Producto enviado con un paquete de hielo.
Tamaño de partículas 1 μm
Formulario Líquido
Línea de productos Pierce
Cantidad 1 ml
Forma de proteína Recombinante
Objetivo Anticuerpos
Tipo Gránulo magnético
Tipo de ligando Proteína A
Visa mer Visa mindre
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.