Learn More
Pierce™ Pierce™ Protein A/G Magnetic Agarose Beads
Código de producto. p-6960115 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
4 ml
20 ml
Tamaño de la unidad:
1 ml
5 ml
15686144 4 ml 1 ml
15696144 20 ml 5 ml
2 options
Código de producto. 15686144
Marca: Pierce™ 78609
Edge
Los gránulos magnéticos de agarosa y proteína A/G Thermo Scientific™ Pierce™ proporcionan un método rápido y práctico para la purificación de inmunoglobulinas a partir de suero, sobrenadante de cultivo celular o ascitis
Características del producto:
La proteína A/G se une a todas las subclases de IgG humanas, lo que la convierte en la opción ideal para la purificación de anticuerpos IgG policlonales o monoclonales cuyas identidades de subclases no se han determinado. Además, se une a la IgA, la IgE, la IgM y (en menor medida) a la IgD. La proteína A/G se une bien a todos los subtipos de IgG de ratón, pero no se une a la IgA, a la IgM o a la albúmina sérica de este animal. Por ello, la proteína A/G es una herramienta excelente para la purificación y detección de los anticuerpos monoclonales del ratón a partir de subtipos de IgG, sin interferencia de la IgA, la IgM y la albúmina sérica murina. Es probable que los subtipos individuales de monoclonales de ratón tengan una mayor afinidad a esta proteína quimérica A/G que a la proteína A o a la proteína G.
  • Proteína A/G: proteína de fusión recombinante que tiene los dominios de unión de anticuerpos de las proteínas A y G, que permite la purificación de anticuerpos a partir de casi cualquier especie de mamífero.
  • Alta capacidad: suficiente tanto para los procesos de purificación rutinarios como para los más exigentes.
  • Baja capacidad de unión no específica: un protocolo de purificación con resultados optimizados da como resultado una purificación de IgG.
  • Flexibilidad: comodidad de dominios de unión de IgG tanto de proteína A como de proteína G en un gránulo (bead).
  • Compatibilidad: los gránulos son compatibles con aplicaciones manuales y automatizadas.
  • Inerte y estable: el excepcional método de fabricación inmoviliza la proteína A/G por enlaces covalentes resistentes a la lixiviación.
Aplicaciones:
  • Aislamiento y purificación de proteínas
  • Purificación de proteínas de alto rendimiento con un procesador de partículas magnéticas automatizado
Molécula diana: IgG
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Volumen del lecho 1 mL
Capacidad (métrico) 4 mL
Concentración Slurry: 25%
Contenido y almacenamiento 1 ml de resina asentada. Se suministra como 4 ml de suspensión al 25 % v/v en solución salina tamponada con fosfato, detergente Tween-20 al 0,01 % y azida sódica al 0,05 %.
Almacenar a 2–8 °C.
Condiciones de envío Hielo húmedo
Tamaño de partículas 25 to 30 μm
Formulario Líquido
Línea de productos Pierce
Cantidad 4 ml
Forma de proteína Recombinante
Tipo Gránulos de agarosa magnética
Fase estacionaria Proteína A/G
Formato Frasco