Learn More
Thermo Scientific™ Minipastillas inhibidoras de la proteasa y la fosfatasa Pierce
Código de producto. p-7078346 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
2 comprimidos
Incluye:
1 vial de pastillas inhibidoras
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Incluye unitSize
16316532 2 comprimidos 1 vial de pastillas inhibidoras cada uno
16326532 2 comprimidos 1 vial de pastillas inhibidoras cada uno
2 options
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
Código de producto. 16316532
Marca: Thermo Scientific™ A32960
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
Las minipastillas inhibidoras de proteasas y fosfatasas Thermo Scientific™ Pierce con inhibidores de la proteasa y fosfatasas de amplio espectro proporcionan una protección completa frente a la desfosforilación y a la degradación proteolítica.
Las minipastillas inhibidoras de proteasas y fosfatasas Pierce contienen aprotinina, bestatina, E-64, EDTA y leupeptina para proteger frente a la degradación por serina proteasas, cisteína proteasas y ácido aspártico proteasas. Para evitar la actividad de desfosforilación de las serina/treonina y tirosina fosfatasas, cada pastilla también contiene fluoruro sódico, ortovanadato sódico, pirofosfato sódico y beta-glicerofosfato. Las pastillas inhibidoras de proteasas y fosfatasas Pierce son estables a 4 °C durante un máximo de 12 meses, y cada pastilla es suficiente para 10 ml de solución.
Características destacadas:
  • Formulación mejorada: las pastillas se disuelven rápidamente dando lugar a soluciones transparentes
  • Económicas – más rentables que otras formulaciones disponibles en el mercado para volúmenes equivalentes
  • Prácticas: formulaciones de amplio espectro, completamente públicas y listas para su uso
  • Compatibles: se utilizan directamente en ensayos BCA Thermo Scientific™ Pierce™
* El EDTA está presente solo en el producto n.º A32959.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Incluye 1 vial de pastillas inhibidoras
Tipo de producto Tamaño de prueba
Contenido y almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Para utilizar con (aplicación) purificación de proteínas, western blot
Suficiente para 1 tableta es suficiente para 10 ml
Cantidad 2 comprimidos