Descripción
El marcador de peso molecular de proteínas preteñido Thermo Scientific™ es una mezcla de seis proteínas naturales teñidas de azul (de 20 kDa a 120 kDa) para usar como patrones de tamaño en la electroforesis de proteínas (SDS-PAGE).
Características destacadas:
Intervalo de tamaños: seis proteínas con un tamaño de 20 a 120 kDa
Producto listo para su uso: se suministra en tampón de carga para su carga directa en geles
Preteñido: para una visualización directa durante la electroforesis
Calidad probada: cada lote se evalúa mediante SDS-PAGE e inmunoelectrotransferencia
Incluye:
Proteínas teñidas con colorante en 62,5 mM Tris-HCl (pH 7,5 a 25 °C), 1 mM EDTA, 2 % SDS, 10 mM DTT, 1,5 mM NaN3 y 33 % glicerol; Proteínas componentes: beta-galactosidasa (120 kDa), seroalbúmina bovina (85 kDa), ovoalbúmina (50 kDa), anhidrasa carbónica (35 kDa), beta-lactoglobulina (25 kDa), lisozima (20 kDa)
Recomendada para:
Supervisión de la migración de proteínas durante la electroforesis en gel de poliacrilamida, supervisión de la transferencia de proteínas en las membranas tras inmunotransferencia (Western blot), dimensionamiento de proteínas en geles de poliacrilamida-SDS e inmunotransferencia (Western blot)
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | Tampón de almacenamiento: Tris · H3PO4 de 62,5 mm (pH 7,5 a 25°C), EDTA de 1 mm, SDS al 2 % (w/v), DTT de 1 mm, NaN3 de 1,5 mm y glicerol al 33 % (v/v). Tras la recepción, almacenar a -20°C. El producto se envía con un paquete de hielo. |
| Método de detección | Colorimétrico |
| Number of Markers | 6 |
| Listo para cargar | Sí |
| Intervalo de tamaños | De 20 a 120 kDa |
| Peso molecular | 120, 85, 50, 35, 25, 20 kDa |
| Cantidad | 8 x 250 μL |
| Línea de productos | Pierce |
| Tipo de producto | Marcador de proteínas MW |
| Stain Type | Un color: Azul |
| Mostrar más |