Learn More
Thermo Scientific™ TCEP-HCl Pierce™ de alta calidad
Código de producto. 15225773 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
100 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
100 g
15225773 10 g 10 g
15295763 1 g 1 g
15235773 100 g 100 g
3 options
Código de producto. 15225773
Marca: Thermo Scientific™ PG82089
Optimice las aplicaciones donde la integridad del producto y la minimización de riesgos son primordiales con nuestra formulación de máxima calidad de este agente reductor de disulfuro.
Optimice las aplicaciones en las que la integridad del producto y la minimización de riesgos son primordiales con el TCEP-HCI de alta calidad Thermo Scientific™ Pierce™, nuestra formulación de mayor calidad de este famoso agente reductor de disulfuro, especialmente caracterizado.
TCEP-HCl de alta calidad Thermo Scientific Pierce es nuestra formulación de máxima calidad de este agente reductor de disulfuro, especialmente caracterizado para aplicaciones en las que la integridad del producto y la minimización de riesgos son primordiales.
En comparación con el producto de calidad estándar, el SPDP de alta calidad proporciona una calidad y un soporte de producto más claramente definidos al incluir: a) más pruebas analíticas y caracterización de productos, b) más información específica de lotes y revisión de garantía de calidad, c) amplia retención de muestras de lotes y d) notificación de control de cambios. TCEP-HCl es clorhidrato de tris(2-carboxietil)fosfina puro y cristalino, un compuesto sin tiol que es altamente eficaz en la reducción de los enlaces disulfuro de proteínas y péptidos, y es inodoro y estable. TCEP reduce selectiva y completamente incluso los disulfuros de alquilo solubles en agua más estables en un amplio intervalo de pH.
Características destacadas:
  • TCEP: un agente reductor potente, inodoro y sin tiol para la escisión de enlaces de disulfuro
  • Alta calidad: identidad y pureza confirmadas mediante múltiples pruebas, incluida la RMN cuantitativa
  • Integridad del producto: nivel mejorado de pruebas y caracterización comparados con la versión estándar
  • Retención de lote: amplio suministro de lotes pasados retenidos para garantizar pruebas de procesos futuros
  • Gestión de cambios: servicio de notificación de control de cambios (CCN)
  • Fabricación uniforme: revisión de la documentación de fabricación específica del lote
Ventajas de TCEP-HCl con respecto a otros agentes reductores:
  • Inodoro: a diferencia de DTT o BME, TCEP no tiene olor, por lo que las reducciones se pueden llevar a cabo en la mesa de trabajo y son más prácticas.
  • Estable en el aire: la estabilidad inherente del el TCEP elimina .a necesidad de cualquier precaución especial para evitar la oxidación al manipular, usar o almacenar TCEP.
  • Eficaz: para la mayoría de las aplicaciones, de 5 a 50 mM de TCEP proporcionan el exceso molar suficiente para reducir de forma eficaz los puentes de péptidos o proteínas disulfuro en unos pocos minutos y a temperatura ambiente.
  • Compatible: con TCEP, no es necesario eliminar el agente reductor antes de la mayoría de las aplicaciones (por ejemplo, en la purificación de proteínas marcadas con histidina o en las conjugaciones de maleimida).
Estabilidad en la solución
TCEP es estable en soluciones acuosas, ácidas y básicas. Cuando TCEP se disuelve directamente en agua, el pH resultante es de aproximadamente 2,5. Los estudios indican que no se produce ningún cambio en la concentración de TCEP después de una incubación de 24 horas a temperatura ambiente en 100 mM de HCl, 100 mm de NaOH o en cualquiera de los siguientes tampones de 50 mM: Tris·HCl (pH 7,5, 8,5 y 9,5), HEPES (pH 6,8 y 8,2), borato (pH 8,2 y 10,2) y CAPS (pH 9,7 y 11,1).5 Incluso después de tres semanas en estos tampones, menos del 20 % del TCEP se oxidó.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Tras la recepción, almacenar el producto a temperatura ambiente en un recipiente sellado para evitar la oxidación. El producto se envía a temperatura ambiente.
Línea de productos Pierce
Formulario Sólido
Cantidad 10 g
Tipo de producto Reactivo reductor de disulfuro
compliance-icons
Nombre del producto
  • Pierce Premium Grade TCEP-HCl
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: 3,3',3''-phosphinidynetris-propanoic acid hydrochloride