Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Premium Grade Sulfo-SMCC (sulfosuccinimidyl 4-(N-maleimidomethyl)cyclohexane-1-carboxylate)
Tienda Thermo Scientific ProductosDescripción
Optimice las aplicaciones en las que la integridad del producto y la minimización de riesgos son primordiales con el Sulfo-SMCC de alta calidad Thermo Scientific™ Pierce™, nuestra formulación de mayor calidad de este famoso entrecruzador de amina a sulfhidrilo, especialmente caracterizado.
Sulfo-SMCC de alta calidad Thermo Scientific Pierce es nuestra formulación de máxima calidad de este famoso entrecruzador de amina a sulfhidrilo, especialmente caracterizado para aplicaciones en las que la integridad del producto y la minimización de riesgos son primordiales.
En comparación con el producto de calidad estándar, Sulfo-SMCC de alta calidad proporciona una calidad y un soporte de producto más claramente definidos al incluir: (a) más pruebas analíticas y caracterización de productos, (b) más información específica de lotes y revisión de garantía de calidad, (c) amplia retención de muestras de lotes y (d) notificación de control de cambios. Sulfo-SMCC es un entrecruzador de amina a sulfhidrilo soluble, no escindible e impermeable a la membrana que contiene grupos reactivos de éster NHS y maleimida en extremos opuestos de un brazo separador de ciclohexano de longitud media (8,3 angstroms). Los ésteres NHS reaccionan con aminas primarias a pH 7-9 para formar enlaces de amida estables. Las maleimidas reaccionan con grupos sulfhidrilo a pH 6,5-7,5 para formar enlaces tioetéteres estables. Los grupos de maleimida de Sulfo-SMCC son inusualmente estables hasta un pH 7,5 debido al puente ciclohexano en el brazo separador. Dado que contiene la fracción sulfonilo hidrófila, Sulfo-SMCC es soluble hasta en casi 10 mM de agua y muchos de los tampones más utilizados. De esta forma se evita el uso de disolventes orgánicos que pueden perturbar la estructura de las proteínas.Aplicaciones:
Características destacadas:- Sulfo-SMCC: un entrecruzador de amina a sulfhidrilo soluble en agua con un brazo separador de ciclohexano estabilizador
- Alta calidad: identidad y pureza confirmadas mediante múltiples pruebas, incluida la RMN cuantitativa
- Integridad del producto: nivel mejorado de pruebas y caracterización comparados con la versión estándar
- Retención de lote: amplio suministro de lotes pasados retenidos para garantizar pruebas de procesos futuros
- Gestión de cambios: servicio de notificación de control de cambios (CCN)
- Fabricación uniforme: revisión de la documentación de fabricación específica del lote
- Marcado enzimático de anticuerpos: se puede preservar la especificidad del anticuerpo y de la enzima
- Cree bioconjugados específicos mediante reacciones de entrecruzamiento de uno o dos pasos
- Cree proteínas portadoras activadas por maleimida y reactivas con sulfhidrilo para el acoplamiento de haptenos
Especificaciones
Especificaciones
| Reactividad química | Amino-sulfhidrilo |
| Cleavable | No |
| Peso molecular | 436.37 |
| Pegilado | No |
| Longitud del brazo del separador | 8,3 Å |
| Contenido y almacenamiento | Tras su recepción, almacenar desecado a -20 °C. |
| Permeabilidad celular | No |
| Condiciones de envío | Ambiente |
| Línea de productos | Pierce |
| Método de etiquetado | Etiqueta química |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
- Pierce Premium Grade Sulfo-SMCC (sulfosuccinimidyl 4-(N-maleimidomethyl)cyclohexane-1-carboxylate)
- Atención
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P405-Guardar bajo llave.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
- MIXTURE LIST-Contém: Cyclohexanecarboxylic acid, 4-[(2,5-dihydro-2,5-dioxo-1H-pyrrol-1-yl)methyl]-, 2,5-dioxo-3-sulfo-1-p