Learn More
Thermo Scientific™ EDC (1-etil-3-(3-dimetilaminopropil)carbodiimida hidrocloruro) Pierce™ de alta calidad
Código de producto. p-7000099 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
25 g
500 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
500 GR
15235763 25 g 25 g
15285763 1 g 1 g
15245763 500 g 500 GR
3 options
Código de producto. 15235763
Marca: Thermo Scientific™ PG82073
Optimice las aplicaciones en las que la integridad del producto y la minimización de riesgos son primordiales con esta formulación de mayor calidad del entrecruzador de carbodiimida.
Optimice las aplicaciones en las que la integridad del producto y la minimización de riesgos son primordiales con el EDC Thermo ScientificTM PierceTM de alta calidad y caracterización específica, nuestra formulación de máxima calidad de este conocido entrecruzador de carbodiimida.
  • La formulación de gran calidad de este famoso entrecruzador de carbodiimida, con características especiales para aplicaciones en las que la integridad del producto y la minimización de riesgos son primordiales.
  • En comparación con el producto de calidad estándar, la EDC de alta calidad proporciona una calidad y un soporte de producto más claramente definidos.
  • Un entrecruzador de carbodiimida soluble en agua que activa los grupos carboxilos para la reacción espontánea con aminas primarias, lo que activa la inmovilización de péptidos y la conjugación de proteínas portadoras de hapteno.
  • En presencia de N-hidroxisulfosucinimida (Sulfo-NHS), la EDC se puede utilizar para convertir grupos carboxilos en ésteres Sulfo-NHS reactivos a aminas.
  • Almacenar desecado a -20 °C
Características de la EDC de alta calidad
  • Alta calidad: identidad de alta calidad y pureza confirmada por varias pruebas
  • Integridad del producto: nivel mejorado de pruebas y caracterización en comparación con la versión estándar
  • Retención de lote: amplio suministro de lotes pasados retenidos para garantizar pruebas de procesos futuros
  • Gestión de cambios: servicio de notificación de control de cambios (CCN)
  • Fabricación uniforme: revisión de la documentación de fabricación específica del lote
Aplicaciones
  • Conjugar grupos aminos y carboxilos entre péptidos y proteínas
  • Asociar haptenos con proteínas de transporte inmunogénicas
  • Inmovilizar antígenos peptídicos en anticuerpos purificados por afinidad
  • Crear compuestos de etiquetado reactivos a aminas activados por NHS
  • Entrecruzar proteínas con superficies o gránulos revestidos de carboxilo
  • Active las nanopartículas con ésteres de Sulfo-NHS reactivos a aminas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Reactividad química Amino-carboxilo
Cleavable No
Peso molecular 191,7 de infrarrojo
Pegilado No
Longitud del brazo del separador 0,0 Å
Contenido y almacenamiento Tras su recepción, almacenar desecado a -20 °C.
Permeabilidad celular No
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Línea de productos Pierce
Método de etiquetado Etiqueta química
Tipo de enlace cruzado Heterobifuncionales
Fracción reactiva Carbodiimida
Separador Corto (< 10 Å)
Formulario Polvo
Cantidad 25 g
Solubilidad Agua
Formato Estándar, de un solo uso, de calidad superior
Soluble en agua Sí
Tipo de producto Entrecruzador
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Pierce Premium Grade EDC (1-ethyl-3-(3-dimethylaminopropyl)carbodiimide hydrochloride)
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: N'-(ethylcarbonimidoyl)-N,N-dimethylpropane-1,3-diamine monohydrochloride