Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ His Protein Interaction Pull-Down Kit
Tienda Thermo Scientific ProductosDescripción
El kit de pull-down de interacción de proteínas PolyHis Thermo Scientific™ Pierce purifica complejos de interacción de proteínas en los que intervienen casi cualquier proteína de fusión marcada con His suministrada por el usuario.
Características destacadas:
Método «pull-down» de 6xHis: purifica los interactores de proteínas de cualquier proteína de fusión con etiqueta His.
Kit completo: proporciona todos los componentes y el protocolo detallado para la purificación de itnteracciones entre proteínas
Sin necesidad de equipo especial: utiliza reactivos y equipos de laboratorio corrientes (por ejemplo, microcentrífuga)
Práctico: las columnas de centrifugación de microcentrífuga facilitan la manipulación sencilla y eficaz de los gránulos de agarosa IMAC de cobalto, incluido el procesamiento sencillo de múltiples muestras.
Flexible: las instrucciones incluyen protocolos para proteínas de cebo y presa de diferentes fuentes.
Incluye:
Resina de agarosa quelada con cobalto, tampón de lisis, paquete de TBS; solución de imidazol para elución, columnas de centrifugación para microcentrífuga y tubos de recogida
Recomendada para:
Detectar nuevas interacciones proteína-proteína a partir de un lisado celular, confirmar posibles interacciones a partir de un lisado celular o con una proteína purificada previamente, extraer información de las interacciones proteína-proteína a partir de lisados de transcripción/transducción in vitro
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | Suficiente para: Al menos 25 reacciones de «pull-down», cada una con 25 µl de resina • Resina de agarosa de quelato de cobalto, 750 µl • Tampón de lisis de «pull-down» de 250 ml • Solución de imidazol (4M), 5 ml • Paquete de TBS (produce 500 ml), 1 paquete • Columnas de centrifugación Pierce y accesorios, 27 columnas • Tubos de recogida de microcentrífuga, 100 tubos Tras recibirlo, almacene el tampón de lisis Pierce a temperatura ambiente. Guarde los componentes restantes del kit a 4 °C. |
| ensayo | Purificación por afinidad |
| Para utilizar con (equipo) | Microcentrífuga |
| Línea de productos | Pierce |
| Cantidad | 1 kit |
| Para utilizar con (aplicación) | Extracción (basada en etiquetas) |
| Objetivo | Sin especificidad |
| Tipo | Kit de extracción |
| Suficiente para | 25 reacciones |
| Formato | Kit |
Seguridad y manipulación
- Pierce His Protein Interaction Pull-Down Kit
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Líquido inflamable Categoría 3
- Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
- H226-Líquidos y vapores inflamables.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H360-Puede perjudicar la fertilidad o dañar al feto.
- P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
- P202-No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P330-Enjuagarse la boca.
- P331-NO provocar el vómito.
- P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
- P363-Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.
- P403+P235-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
- MIXTURE LIST-Contém: 1-Imidazole, ethanol, Sodium chloride