Learn More
Thermo Scientific™ EZ-Link™ Plus Activated Peroxidase
Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 x 1mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
paquete de 5
Descripción
El kit de peroxidasa activada Thermo Scientific™ EZ-Link™ Plus contiene la enzima peroxidasa de rábano que ha sido activada por periodato para permitir el etiquetado de alta eficiencia y la preparación de conjugados de proteínas o anticuerpos.
Otras composiciones químicas reactivas a la amina, como el glutaraldehído, tienen tendencia a polimerizar y producir cantidades más bajas de conjugado viable. Los residuos de azúcar presentes en la HRP se han oxidado con periodato para producir aldehídos que reaccionan con aminas primarias. Además, la peroxidasa activada se mezcla con la proteína que se va a acoplar a un pH compatible con la proteína o el anticuerpo Después de incubar la reacción durante una o dos horas, el enlace del conjugado se reduce y la HRP activada se apaga con etanolamina. El conjugado se purifica mediante desalación o diálisis. Si va a preparar un conjugado de anticuerpo-HRP, utilice el kit de purificación de conjugados Thermo Scientific Pierce (n.º de pieza 44920) para separar la enzima sin reaccionar del conjugado.
Características destacadas:
- Reacciona con aminas primarias fácilmente accesibles para formar un enlace covalente de amina secundaria
- Se puede almacenar durante al menos 12 meses a -20 °C
- La conjugación consistente produce conjugados fiables
- La actividad enzimática es de 120-200 unidades/mg
Especificaciones
Especificaciones
| Reactividad química | Amina |
| Cantidad | 1 mg |
| Fracción reactiva | Aldehído |
| Solubilidad | Agua |
| Contenido y almacenamiento | Nota: La peroxidasa activada EZ-Link Plus contiene de 1 a 3 moles de aldehído por mol de peroxidasa. Almacenamiento: Tras su recepción, almacenar el producto protegido de la humedad a - 20 °C. El producto se envía con un paquete de hielo. |
| Formulario | Maciza |
| Línea de productos | EZ-Link |
| Tipo de etiqueta | Etiquetado con enzimas |
| Etiqueta o tinte | HRP (peroxidasa de rábano picante) |