Learn More
Thermo Scientific™ Minipastillas inhibidoras de fosfatasas Pierce™
Tienda Thermo Scientific ProductosDescripción
Las minipastillas inhibidoras de fosfatasas Pierce protegen las fosforoproteínas de la acción de las fosfatasas de serina/treonina y de las fosfatasas de tirosina. Cada pastilla inhibidora de fosfatasas contiene fluoruro de sodio, ortovanadato de sodio, pirofosfato de sodio y betaglicerofosfato, para una inhibición de la actividad de la fosfatasa de amplio espectro. Las pastillas son estables a 4 °C durante un máximo de 12 meses, y cada una es suficiente para 10 ml de solución. Las pastillas inhibidoras de fosfatasas Pierce son adecuadas para su uso con cualquier extracto de células o tejido para preservar la fosforilación de proteínas en aplicaciones posteriores.
Características destacadas:- Económicas: y más rentables que otras formulaciones disponibles en el mercado
- Las pastillas de formulación mejorada se disuelven rápidamente en soluciones transparentes
- Las pastillas completas inhiben las fosfatasas ácidas, alcalinas y de proteínas
- Compatibles: con reactivos de lisis celular caseros o disponibles en el mercado y con los ensayos de proteínas Thermo Scientific
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Cóctel inhibidor de proteasa |
| Contenido y almacenamiento | 1 vial, almacenar entre 2 °C y 8 °C |
| Condiciones de envío | Hielo húmedo |
| Formulario | Sólido |
| Línea de productos | Pierce |
| Suficiente para | Solución de 10 ml |
| Inhibidores | Inhibidor de la fosfatasa |
| Cantidad | 20 pastillas |
| Composición | Fluoruro sódico, ortovanadato de sodio, pirofosfato sódico, beta-glicerofosfato |