Descripción
El fenol saturado Thermo Scientific™ Pierce se suministra como solución saturada (pH 6,6) e incluye una botella de tampón para ajustar el pH a 7,9 para aplicaciones típicas de biología molecular.
El fenol se suministra en forma de solución saturada (pH 6,6) e incluye una botella de tampón que ajusta el pH a 7,9 para aplicaciones típicas de biología molecular.
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | Almacenar en un área independiente y aprobada. Se debe guardar en un recipiente original protegido de la luz solar directa en un lugar seco, fresco y bien ventilado y entre las temperaturas siguientes: 2 a 8 °C. |
| Para utilizar con (aplicación) | Extracción y purificación |
| Tipo de producto | Fenol saturado |
| Cantidad | 400 mL |
| Formulario | Líquido |