Learn More
Thermo Scientific™ PDPH (3-(2-pyridyldithio)propionyl hydrazide)
Código de producto. 11881275 Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
Código de producto. 11881275
Marca: Thermo Scientific™ 22301
Entrecruce sulfhidrilos a azúcares de glicoproteína tratados con periodato a través de enlaces de disulfuro escindibles utilizando este entrecruzador corto que contiene los grupos de piridilditiol e hidracida.
Thermo Scientific™ Pierce PDPH es un entrecruzador corto de piridilditiol e hidracida para conjugar sulfhidrilos (cisteínas) a carbonilos (aldehído o cetonas, como las formadas por oxidación de carbohidratos de glicoproteínas).
Características destacadas:
  • El grupo de piridil disulfuro proporciona un enlace de disulfuro escindible
  • Hidrazida oxidada reactiva a carbohidratos
  • Grupos reactivos: piridil diisulfuro e hidracida
  • Reactivo hacia: grupos de sulfhidrilo y carbohidratos
  • Uso con EDC para reactividad hacia grupos carboxilo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Reactividad química Carbohidrato-Sulfhidrilo
Cleavable Por tioles
Descripción PDPH
Peso molecular 229.32
Pegilado No
Longitud del brazo del separador 9,2 Å
Contenido y almacenamiento Tras su recepción, almacenar desecado a 4 °C.
Permeabilidad celular Sí
Condiciones de envío Ambiente
Línea de productos Pierce
Método de etiquetado Etiqueta química
Tipo de enlace cruzado Heterobifuncionales
Fracción reactiva Hidrazida, piridildisulfuro
Separador Corto (< 10 Å)
Formulario Polvo
Cantidad 50 mg
Solubilidad DMF, DMSO
Formato Estándar
Soluble en agua No
Tipo de producto Entrecruzador