Learn More
Thermo Scientific™ Lysosome Enrichment Kit for Tissues and Cultured Cells
Código de producto. 10696574 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
230 mL
Tamaño de la unidad:
1 set
10696574 230 mL 1 set
1 options
Código de producto. 10696574
Marca: Thermo Scientific™ 89839
Enriquezca lisosomas, peroxisomas y núcleos de células y tejidos con estos kits de fraccionamiento subcelular específicos para orgánulos.
Realice el enriquecimiento de orgánulos intactos, incluidos lisosomas, peroxisomas y núcleos de células y tejidos con los kits de enriquecimiento de orgánulos Thermo Scientific™.
Estos kits específicos para tres orgánulos proporcionan los medios y los reactivos necesarios para llevar a cabo el fraccionamiento subcelular mediante centrifugación de gradiente de densidad de alta velocidad. El fraccionamiento subcelular simplifica las mezclas de proteínas complejas de modo diferente al resultado de la lisis de células enteras, lo que facilita el análisis proteómico de los objetivos específicos de orgánulos y rutas. Cada kit utiliza la centrifugación de gradiente de densidad para separar los orgánulos de las estructuras celulares contaminantes. Los orgánulos aislados se pueden utilizar en un gran número de aplicaciones posteriores (incluidas 2D/MS), microscopía electrónica, perfil de enfermedades, expresión de genes, transducción de señales y estudios de interacción o localización.
Características destacadas:
  • Eficaz y fácil de utilizar: los reactivos y la centrifugación de gradiente del kit separan los orgánulos de las estructuras contaminantes
  • Compatible: prepare muestras para aplicaciones posteriores (incluidas 2D/MS), microscopía electrónica, perfil de enfermedades, expresión de genes, transducción de señales y estudios de interacción o localización
  • Completo: los kits contienen materiales en cantidad suficiente para realizar 25 aplicaciones
Incluye:
Reactivos A y B específicos para orgánulos, medio de separación de células Optiprep™ y solución salina tamponada con fosfato
Requiere:
Ultracentrífuga, microcentrífuga refrigerada, mezclador vórtex, trituradora de tejido Dounce, homogeneizador ultrasónico
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Kit de enriquecimiento de lisosoma
Contenido y almacenamiento Tras la recepción, guardar a 4 °C. El producto se envía a temperatura ambiente.
Formulario Líquido
Tipo de reactivo Aislamiento de organelas, fraccionamiento subcelular
Suficiente para 25 muestras de 50 a 200 mg de células o tejidos cada una
Cantidad 230 mL
compliance-icons
Nombre del producto
  • Lysosome Enrichment Kit for Tissues and Cultured Cells
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Sodium chloride, Sodium phosphate dibasic