Learn More
Thermo Scientific™ Biodyne™ A Nylon Membrane, 0.45 μm, 8 cm x 12 cm
Tienda Thermo Scientific ProductosDescripción
Las membranas de nailon Biodyne A de Thermo Scientific™ son láminas de nailon sin modificar o nailon de carga positiva que proporcionan excelentes características de unión para la transferencia de ácidos nucleicos, inmunotransferencia y métodos de detección.
Características destacadas:
Versátil y duradera: consigue una fuerte unión de ADN mediante el horneado o entrecruzamiento UV sin dañar la membrana
Fáciles de utilizar: láminas precortadas de 8 x 12 cm con un tamaño idóneo para transferencias de minigel estándar y dot-blots de microplaca
Alta relación señal-ruido: fondo más bajo que la nitrocelulosa y la mayoría del resto de membranas de transferencia de nailon
Membrana de nailon Biodyne A
- Ofrece una relación señal-ruido superior, lo que resulta en una alta Proporciona sensibilidad muy bajos
- Contiene 50 % de grupos amino y 50 % de carboxilo
- Proporciona una superficie hidrófila con un punto isoeléctrico a pH 6.5
Membrana de nailon Biodyne B
- La superficie se modifica con potencial Zeta positivo Proporciona alta sensibilidad
- Proporciona una rápida unión al ácido nucleico sin luz UV ni horneado.
- Mejora la atracción de moléculas biológicas con carga negativa.
Especificaciones
Especificaciones
| Longitud (métrico) | 12 cm |
| Anchura (métrico) | 8 cm |
| Cantidad | 25 láminas |
| Formato | Hoja |
| Material | Nailon |
| Tamaño de poro | 0,45 μm |
| Contenido y almacenamiento | Nota: Use guantes cuando manipule membranas, ya que los aceites de los dedos pueden evitar la humectación adecuada. Además, las proteínas y otros contaminantes de las manos pueden unirse a las membranas y causar fondo. |
| Dimensions (LxW) | 12 cm x 8 cm |
| Línea de productos | Biodyne |