Learn More
Pierce™ Pierce™ Ni-NTA Magnetic Agarose Beads
Código de producto. 15666144 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
4 ml
20 ml
Tamaño de la unidad:
1 ml
5 ml
15666144 20 ml 5 ml
15656144 4 ml 1 ml
2 options
Código de producto. 15666144
Marca: Pierce™ 78606
Los gránulos magnéticos de agarosa y Ni-NTA Thermo Scientific™ Pierce™ proporcionan un método rápido y práctico para la purificación de proteínas recombinantes etiquetadas con His
Características del producto:
Los gránulos magnéticos de agarosa y Ni-NTA se utilizan en la purificación por afinidad a pequeña escala, así como en la detección de elevado procesamiento de proteínas recombinantes etiquetadas con His. El marcador de polihistidina es el marcador de afinidad más conocido y se compone típicamente de seis residuos consecutivos de histidina (6 x His). Las proteínas marcadas se sobreexpresan en diversos sistemas diferentes, más habitualmente en bacterias, y se purifican mediante lisados celulares tales como los obtenidos con los reactivos de extracción de proteínas bacterianas Thermo Scientific B-PER. La purificación de estas proteínas etiquetadas con His se consigue utilizando quelato de NTA cargado con níquel, que se coordina con las cadenas laterales de histidina. El quelato de NTA contiene cuatro lugares de unión de metal, lo que permite una lixiviación baja de iones metálicos y una elevada capacidad de unión. El protocolo de estos gránulos de agarosa y Ni-NTA se ha optimizado para permitir una alta pureza de las proteínas aisladas etiquetadas con His.
  • Alta capacidad: suficiente para procedimientos de purificación tanto rutinarios como exigentes; une >70 mg de proteína marcada con 6xHis por ml de resina asentada.
  • Gránulos de alto rendimiento y reproducibles: los gránulos de magnetita (Fe3O4) superparamagnéticos y sin agregados proporcionan una uniformidad excepcional para aplicaciones de purificación de HTS manuales y automatizadas.
  • Baja capacidad de unión inespecífica: un protocolo de purificación con resultados optimizados da como resultado una purificación de proteínas marcadas de mayor calidad.
  • Versátil: purificación de proteínas en condiciones naturales o de desnaturalización.
  • Compatible: se utiliza con reactivos de lisis celular Thermo Scientific y una gran variedad de aditivos de tampón.
Aplicaciones:
  • Aislamiento y purificación de proteínas
  • Purificación de proteínas de alto rendimiento con un procesador de partículas magnéticas automatizado
Molécula diana: Etiqueta His
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Volumen del lecho 5 mL
Capacidad (métrico) 20 mL
Concentración Slurry: 25%
Contenido y almacenamiento 5 ml de resina asentada. Se suministra como 20 ml de suspensión al 25 % v/v en etanol al 20 %.
Almacenar a 2–8 °C.
Condiciones de envío Hielo húmedo
Tamaño de partículas 30 μm
Formulario Suspensión líquida
Línea de productos Pierce
Cantidad 20 ml
Forma de proteína Recombinante
Tipo Gránulos de agarosa magnética
Fase estacionaria Quelato metálico, níquel divalente
Formato Frasco
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Pierce Ni-NTA Magnetic Agaros
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1B
  • Sensibilización cutánea Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P403+P235-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: ethyl alcohol