Learn More
Thermo Scientific™ NHS-Phosphine
Código de producto. 10525104 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
10525104 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 10525104 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 88900
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Derivatice proteínas o superficies de aminas para la conjugación selectiva, detección o purificación de dianas marcadas con azida con estos compuestos de fosfina activada.
Los NHS-fosfina Thermo Scientific™ Pierce son compuestos reactivos a la amina que pueden utilizarse para derivar aminas primarias de proteínas o superficies de polímeros revestidas de aminas para la ligación a moléculas marcadas con azida.
Estos compuestos de éster de NHS reaccionan formando uniones covalentes con aminas primarias (por ejemplo, cadena lateral de residuos de lisina o superficies revestidas de aminosilano). Los grupos de fosfina (PPH2) reaccionan con moléculas etiquetadas con azida mediante un mecanismo conocido como química Staudinger, lo que permite una conjugación eficaz y específica de moléculas derivadas en muestras biológicas. En combinación con diferentes compuestos marcados con azida, estos reactivos de fosfina de NHS facilitan una variedad de estrategias experimentales de etiquetado y entrecruzamiento para investigar interacciones de proteínas y vías celulares.
Características destacadas:
  • Versátil: la sulfo-NHS-fosfina se disuelve fácilmente en disolventes miscibles en agua para su posterior dilución en mezclas de reacción acuosa para conjugaciones de azida; la NHS-fosfina se puede utilizar para la modificación de la superficie de la amina en disolventes orgánicos
  • Compatible: la química de la reacción se produce de forma eficaz en condiciones sencillas de tampón; no requiere reactivos complementarios como cobre ni agentes reductores
  • Específico: los ésteres NHS son específicos para la fijación covalente a aminas primarias (cadena lateral de lisina o N-terminal de polipéptidos)
  • Quimioselectivo: los grupos de azida y fosfina no reaccionan ni interfieren con componentes de muestras biológicas, sino que se conjugan entre sí con una alta eficacia
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Reactividad química Amina-azida
Cleavable No
Descripción NHS-fosfina
Peso molecular 461.4
Pegilado No
Longitud del brazo del separador 5,4 Å
Contenido y almacenamiento Tras su recepción, se debe almacenar a –20 °C, protegido de la luz y de la humedad.
Permeabilidad celular No determinado
Condiciones de envío Ambiente
Línea de productos Pierce
Método de etiquetado Etiqueta química
Tipo de enlace cruzado Heterobifuncionales
Fracción reactiva Éster de NHS, fosfina
Separador Corto (< 10 Å)
Formulario Polvo
Cantidad 10 mg
Solubilidad DMF, DMSO
Formato Estándar
Soluble en agua No
Tipo de producto Entrecruzador