Descripción
Los NHS-azida Thermo Scientific™ Pierce son compuestos reactivos a la amina que pueden utilizarse para derivar aminas primarias de proteínas o superficies de polímeros revestidas de aminas para la ligación a moléculas modificadas con fosfina.
Estos compuestos de éster de NHS reaccionan formando uniones covalentes con aminas primarias (por ejemplo, cadena lateral de residuos de lisina o superficies revestidas de aminosilano). El grupo de azida (N3) reacciona con moléculas etiquetadas con fosfina mediante un mecanismo conocido como química Staudinger, lo que permite una conjugación eficaz y específica de moléculas derivadas en muestras biológicas. En combinación con diferentes compuestos activados por fosfina, estos reactivos de azida de NHS facilitan una variedad de estrategias experimentales de etiquetado y entrecruzamiento para investigar interacciones de proteínas y vías celulares.
Características destacadas:
Soluble: el reactivo se disuelve fácilmente en disolventes miscibles en agua para su posterior dilución en mezclas de reacción acuosa con lisados celulares y otras muestras biológicas
Compatible: la química de la reacción se produce de forma eficaz en condiciones sencillas de tampón; no requiere reactivos complementarios como cobre ni agentes reductores
Específico: los ésteres NHS son específicos para la fijación covalente a aminas primarias (cadena lateral de lisina o N-terminal de polipéptidos)
Quimioselectivo: los grupos de azida y fosfina no reaccionan ni interfieren con componentes de muestras biológicas, sino que se conjugan entre sí con una alta eficacia
Pegilado: elija la azida de NHS más corta o una de las dos variedades cuyos brazos espaciadores contienen grupos de polietilenglicol (PEG) medios (cuatro unidades) o largos (12 unidades) para mayor solubilidad y alcance
Especificaciones
Especificaciones
| Reactividad química | amina-fosfina |
| Cleavable | No |
| Descripción | NHS-azida |
| Peso molecular | 198.14 |
| Pegilado | No |
| Longitud del brazo del separador | 2,5 Å |
| Contenido y almacenamiento | Tras su recepción, se debe almacenar a –20 °C, protegido de la luz y de la humedad. |
| Permeabilidad celular | No determinado |
| Condiciones de envío | Ambiente |
| Línea de productos | Pierce |
| Mostrar más |