Learn More
Thermo Scientific™ Gránulos magnéticos activados por NHS Pierce™
Código de producto. 12331893 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 ml
5 ml
Tamaño de la unidad:
1 ML
5 ml
12331893 1 ml 1 ML
12196490 5 ml 5 ml
2 options
Código de producto. 12331893
Marca: Thermo Scientific™ 88826
Inmovilice proteínas u otros ligandos para la purificación por afinidad de separación magnética con estos gránulos magnéticos recubiertos con grupos de NHS-éster reactivos a las aminas.
Los gránulos magnéticos activados por NHS Thermo Scientific™ Pierce permiten la conjugación covalente basada en aminas de proteínas con gránulos en un formato simple mix-and-go para su uso en experimentos de purificación por afinidad personalizados.
Los gránulos magnéticos activados contienen grupos funcionales de N-hidroxisuccinimida (NHS) que reaccionan con las aminas primarias para formar vinculaciones estables de amidas. Una vez que se han fijado covalentemente, las proteínas inmovilizadas son altamente resistentes a la lixiviación de la superficie de los gránulos. Cuando se utilizan gránulos preparados en experimentos, la unión no específica es insignificante, ya que los grupos de NHS-éster no reaccionados están completamente bloqueados durante el proceso de acoplamiento. Los gránulos magnéticos activados por NHS pueden usarse manualmente con un soporte magnético o con plataformas automáticas, como los equipos Thermo Scientific KingFisher.
Características destacadas:
  • Alta capacidad: al menos cuatro veces más capacidad de unión que la de los gránulos magnéticos activados por NHS de otros proveedores.
  • Fáciles de usar: inmovilice en una simple reacción de un solo paso, minimizando el tiempo de intervención.
  • Seguros: no se necesitan sustancias químicas peligrosas (por ejemplo, cianoborohídrido sódico y bromuro de cianógeno).
  • Compatibles con ligandos: utilícelo para inmovilizar con casi cualquier compuesto primario que contenga aminas o ligando de afinidad.
  • Baja adherencia no específica: la superficie de los gránulos están prebloqueada y cualquiera de los grupos NHS-éster no reaccionados están completamente cerrado.
  • Compatible con protocolos: el acoplamiento de proteínas a los gránulos y las aplicaciones posteriores se pueden realizar manualmente o por automatización (por ejemplo, con equipos Thermo Scientific KingFisher).
Recomendada para:
La inmovilización de ligandos para la purificación de proteínas recombinantes; la inmovilización de anticuerpos para inmunoprecipitaciones y coinmunoprecipitaciones sin contaminación de anticuerpos en los eluidos; la inmovilización de anticuerpos secundarios para la purificación por afinidad de subtipos de anticuerpos a partir de ascitis, suero y sobrenadante de cultivo celular
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 1 mL
Concentración Slurry: 10 mg/mL, 1% solids
Contenido y almacenamiento Tras su recepción, almacenar a 4 °C. Producto enviado con un paquete de hielo.
Funcionalidad de superficie Éster NHS
Tamaño de partículas 1 μm
Formulario Líquido
Línea de productos Pierce
Cantidad 1 ml
Forma de proteína Recombinante
Objetivo Amina
Tipo Gránulo magnético
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Pierce NHS-Activated Magnetic Beads
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H360FD-Puede perjudicar a la fertilidad. Puede dañar al feto.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: N,N-dimethylacetamide