Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ NHS-Activated Agarose, Dry
Código de producto. 10048244 Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Unit Size:
1 g
cada uno
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10048244
Brand: Thermo Scientific™ 26197
This item is not returnable. View return policy
Columnas y resina de éster de N-hidroxisuccinimida para inmovilizar covalentemente proteínas, péptidos y otros ligandos que contienen aminas para la purificación por afinidad.
Realice una inmovilización rápida y estable de proteínas, péptidos y otros ligandos con la agarosa activada por NHS Thermo Scientific™ Pierce, un soporte de agarosa en partículas de alta calidad.
La resina de afinidad activada está disponible en forma de mezcla o polvo seco que facilita y agiliza la inmovilización de proteínas en un soporte de agarosa granulada. El soporte de agarosa granulada contiene grupos funcionales de N-hidroxisuccinimida (NHS) que reaccionan con las aminas primarias para formar vinculaciones estables de amidas. Las reacciones de acoplamiento se realizan en un tampón libre de amina y con un pH de entre 7 y 9. Por lo general, la eficacia en el acoplamiento de proteínas es superior al 80%, al margen del peso molecular o pl del ligando. La capacidad de acoplamiento supera los 25 mg de proteína por ml de resina. Una vez inmovilizado el ligando, la resina preparada se puede utilizar en múltiples procedimientos de purificación por afinidad. La agarosa granulada entrecruzada tiene un potencial de flujo lineal rápido y resulta útil en aplicaciones de flujo por gravedad y de presión baja a media.
La resina de agarosa activada con NHS Pierce está disponible en forma de mezcla de acetona anhidra y como polvo seco. La exclusiva forma seca no precisa de almacenamiento, extracción ni eliminación del disolvente de acetona. Además, la resina seca es ideal para reacciones de acoplamiento con muestras diluidas, ya que concentra la muestra a medida que la resina se hincha, reduciendo el volumen del material inicial y dando lugar a una inmovilización de ligandos altamente eficaz.
Características destacadas:
  • Fáciles de usar: inmovilice en una simple reacción de un solo paso, minimizando el tiempo de intervención.
  • Rápido y eficiente: acoplamiento superior al 85 % para la mayoría de las proteínas en 30 minutos
  • Innovadora: la agarosa seca concentra la muestra, por lo que es ideal para inmovilizar proteínas diluidas
  • Segura: no se necesitan sustancias químicas peligrosas (por ejemplo, cianoborohídrido sódico y bromuro de cianógeno)
  • Versátil: la resina de afinidad se adapta a la columna y a las técnicas de cromatografía de afinidad por lotes, así como a aplicaciones de FPLC
  • Compatible: se puede usar con cualquier compuesto primario que contenga aminas
  • Reutilizable: la química resistente a las fugas significa que puede reutilizar la resina de afinidad
  • Alta capacidad de unión: unión de > 30 mg/ml (pulpa) o > 25 mg/ml (resina seca)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Capacidad (métrico) Acoplamiento de ≥ 25 mg por ml
Contenido y almacenamiento Al recibirlo, almacene la resina seca a -20 °C. El producto se envía en un paquete de hielo.
Formulario Maciza
Línea de productos Pierce
Cantidad 5 g
Forma de proteína Recombinante
Objetivo Anticuerpo, proteína, péptido, ligando
Tipo Agarosa
Fase estacionaria Éster NHS
Formato Vial
Tipo de columna Afinidad, resina de agarosa
Show More Show Less
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.