Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ High Sensitivity NeutrAvidin™-HRP
Código de producto. 10361084 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0,5 ml
5 mL
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
10361084 5 mL 1 PCS
10666914 0,5 ml cada uno
2 options
Código de producto. 10361084
Marca: Thermo Scientific™ 31032
Proteína NeutrAvidin conjugada con peroxidasa especialmente preparada para la máxima amplificación de señal con una alta relación señal-ruido en una solución lista para usar.
Thermo Scientific™ Pierce High Sensitivity NeutrAvidin HRP Conjugate es una forma conjugada con peroxidasa especialmente preparada de proteína de unión a biotina de avidina que proporciona amplificación de señal como poli-HRP y una estabilidad de almacenamiento excepcional.
Esta variedad especialmente fabricada de proteína estreptavidina conjugada con HRP cubre las necesidades de los científicos actuales de una detección más sensible en aplicaciones ELISA y Western blot. El conjugado es adecuado para su uso con sustratos quimioluminiscentes, quimiofluorescentes o colorimétricos. Cada conjugado de HRP de alta sensibilidad se envasa en una solución estabilizada fácil de usar que permite un almacenamiento práctico a 4 °C durante al menos un año.
Características destacadas:
  • Proteína NeutrAvidin: una forma especialmente desglicosilada de avidina que proporciona una unión altamente específica de fondo bajo de anticuerpos biotinilados en numerosas aplicaciones
  • Alta sensibilidad: permite detectar bajos niveles de elementos diana sin señal de fondo y obtener altas relaciones señal-ruido.
  • Rentable: utilice menos conjugado en aplicaciones de Western blot y ELISA y siga obteniendo unos resultados excelentes.
  • Flexible: compatible con sustratos de peroxidasa quimioluminiscentes, fluorescentes y colorimétricos típicos.
  • Práctico: formato líquido estabilizado listo para usar, lo que significa que no hay que esperar para descongelarlo ni son necesarias las alícuotas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Cantidad 5 mL
Molécula diana Biotina
Contenido y almacenamiento Se debe guardar en un recipiente original protegido de la luz solar directa en un lugar seco, fresco y bien ventilado y entre las temperaturas siguientes: 2 °C a 8 °C.
Especificidad Biotina
Método de detección Colorimétrico, quimioluminiscente, quimiofluorescente
Enzima HRP (peroxidasa de rábano picante)
Formulario Líquido
Para utilizar con (aplicación) Western blotting, ELISA
Línea de productos Pierce
Etiqueta o tinte HRP (peroxidasa de rábano picante)