Learn More
Thermo Scientific™ NBT Substrate Powder (nitro-blue tetrazolium chloride)
Código de producto. 10046213 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10046213 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 10046213 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 34035
Polvos y soluciones preparadas de nitroazul de tetrazolio y 5-bromo-4-cloro-3'-indolifosfato para la detección cromogénica de sondas de fosfatasa alcalina.
Los sustratos NBT y BCIP Thermo Scientific™ Pierce son polvos y soluciones preparadas de nitroazul de tetrazolio y 5-bromo-4 -cloro-3'-indolfosfato para tinción de transferencia cromogénica e IHC con sondas de fosfatasa alcalina.
La combinación de NBT (cloruro de nitroazul de tetrazolio) y BCIP (sal de p-toluidina de 5-bromo-4-cloro-3'-indolilfosfato) produce un precipitado de color negro morado intenso e insoluble al reaccionar con la fosfatasa alcalina, un conjugado enzimático popular para sondas de anticuerpos. Los polvos de NBT y BCIP de Pierce están disponibles individualmente y en dos soluciones prácticas y listas para su uso (con y sin un supresor de levamisol de actividad de fosfatasa endógena).
Características destacadas:
  • Sustrato de AP: para la detección de actividad de la fosfatasa alcalina en medios sólidos, incluidas membranas de nitrocelulosa y PVDF, así como muestras de tejido fijado
  • Cromogénico: no necesita ningún equipo especial para su visualización; produce un precipitado de color negro morado que es fácil de fotografiar
  • Opciones de envasado: escoja los polvos de NBT y BCIP individuales, o las soluciones preformuladas y listas para su uso con o sin supresor levamisol
NBT/BCIP 1-Step™
  • Ideales para aplicaciones en inmunotransferencia
  • Variabilidad mínima entre ensayos
Supresor 1-Step NBT/BCIP Plus
  • Ideal para tinción de tejidos analizados con fosfatasa alcalina de intestino de ternera sin la interferencia causada por fosfatasas endógenas
  • Contiene levamisol 1 mM para inhibir la actividad fosfatasa endógena
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Descripción Sustrato NBT Pierce
Tipo de producto Sustrato
Método de detección Colorimétrico
Formulario Polvo
Membrane Compatibility Nitrocelulosa, PVDF
Cantidad 1 g
Substrate Fosfatasa alcalina
Reactividad Fosfatasa alcalina
Contenido y almacenamiento Tras su recepción, almacenarlo a 4 °C, protegido de la humedad. El producto se envía a temperatura ambiente.
compliance-icons
Identifiant produit
  • NBT Substrate Powder (nitro-blue tetrazolium chloride)
Mention d'avertissement
  • Atención
Catégorie de danger
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Mention de danger
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Conseils de prudence
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.