Learn More
Thermo Scientific™ Detergente n-Dodecil-beta-Maltoside
Código de producto. p-4530911 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
1 g
5 g
5 g
10 x 1 mL
Tipo de reactivo:
Detergente (puro)
LMNG
OM
Solución LMNG/CHS (10:1)
UDM
n-nonil-beta-maltósido
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
paquete de 10
Código de producto. Cantidad Tipo de reactivo unitSize
10423815 1 g Detergente (puro) 1 g
11854141 5 g Detergente (puro) 5 g
30245284 1 g UDM 1 g
17334221 1 g LMNG 1 g
30245208 5 g UDM 5 g
17747453 10 x 1 mL Solución LMNG/CHS (10:1) paquete de 10
30245460 1 g OM 1 g
30245464 5 g OM 5 g
30245281 1 g n-nonil-beta-maltósido 1 g
30245285 5 g n-nonil-beta-maltósido 5 g
10 options
Código de producto. 10423815
Marca: Thermo Scientific™ 89902
Detergente soluble en agua, no desnaturalizante y no iónico especialmente útil para solubilizar proteínas de membrana hidrófobas para preservar su actividad.
Thermo Scientific™ n-Dodecyl-β-D-Maltoside es especialmente útil para solubilizar proteínas de membrana para preservar su actividad.
El detergente no iónico soluble en agua se utiliza con más frecuencia para el aislamiento de proteínas de membrana hidrófobas. Varios estudios han demostrado que el n-Dodecyl-β-D-maltoside es un detergente suave que a menudo es capaz de conservar la actividad proteica mejor que muchos detergentes comúnmente utilizados, incluyendo NP-40, CHAPS y Octyl-β-glucoside.
Características destacadas:
  • Detergente no iónico lipídico
  • Especialmente útil para aislar y estabilizar proteínas de membrana hidrófobas
  • Conserva la actividad de la proteína de membrana mejor que la mayoría de los detergentes
  • Compuesto de alta pureza con baja absorción UV
Propiedades del detergente:
  • Nombre químico: n-Dodecil-beta-D-maltoside
  • Peso molecular: 510,6
  • Clase de detergente: No iónico
  • Número de agregación: 98 (promedio), rango de 70 a 140
  • Peso molecular por micela: 50.000
  • Concentración micelar crítica (CMC): 0,17 mM (0,009 %, p/v) en agua; 0,12 mM (0,006 %, p/v) en 0,2 M de cloruro sódico.
  • Punto de opacidad: desconocida
  • Dializable: No
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Detergente
Contenido y almacenamiento Almacenar por debajo de los -20 °C
Formulario Polvo
Tipo de reactivo Detergente (puro)
Cantidad 1 g
Peso molecular 510.6 g/mol
Para uso exclusivo en investigación.