Learn More
Thermo Scientific™ MPBH (4-(4-N-maleimidophenyl)butyric acid hydrazide)
Código de producto. 11891275 Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
Código de producto. 11891275
Marca: Thermo Scientific™ 22305
Entrecruce sulfhidrilos a azúcares de glicoproteína tratados con periodato con este entrecruzador largo (17,9A) que contiene grupos de maleimida e hidrazida.
Thermo Scientific™ Pierce MPBH es un entrecruzador largo de maleimida e hidrazida para conjugar sulfhidrilos (cisteínas) a carbonilos (aldehído o cetonas, como las formadas por oxidación de carbohidratos de glicoproteína).
Características destacadas:
  • La maleimida reactivada por sulfhidrilo forma un enlace de tioéter
  • Estable en DMSO
  • Grupos reactivos: hidracida y maleimida
  • Reactivo hacia: grupos de carbohidratos y sulfhidrilo
  • Uso con EDC para reactividad hacia grupos carboxilo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Reactividad química Carbohidrato-Sulfhidrilo
Cleavable No
Descripción MPBH
Peso molecular 309.75
Pegilado No
Longitud del brazo del separador 17,9 Å
Contenido y almacenamiento Tras su recepción, almacenar desecado a 4 °C.
Permeabilidad celular Sí
Condiciones de envío Ambiente
Línea de productos Pierce
Método de etiquetado Etiqueta química
Tipo de enlace cruzado Heterobifuncionales
Fracción reactiva Amina, hidrazida, maleimida
Separador Medio (de 10 a 30 Å)
Formulario Polvo
Cantidad 50 mg
Solubilidad DMF, DMSO
Formato Estándar
Soluble en agua No
Tipo de producto Entrecruzador