Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Microdialysis Plates
Tienda Thermo Scientific ProductosDescripción
Las placas de microdiálisis Pierce de 48 pocillos y 96 pocillos con MWCO de 2000, 3500, 10 000 y 20 000 son una microplaca compatible con automatización con dispositivos para la diálisis rápida de 1 a 96 muestras con volúmenes de 10 a 1000 μl. Usando la placa de microdiálisis Pierce, se puede llevar a cabo de forma eficaz una diálisis de muestras en una placa de 96 pocillos profundos estándar con una cantidad mínima de tampón, al tiempo que se ofrece una eliminación del > 95 % de moléculas pequeñas. La placa es compatible con equipos de laboratorio estándar de 96 pocillos y sistemas automatizados de manipulación de líquidos, lo que la convierte en una opción ideal para aplicaciones de alto rendimiento.
Características de la placa de microdiálisis Pierce:
• Alto rendimiento: superior al 90 % de recuperación de proteínas
• Rápido: diálisis completada en 2–4 horas
• Fácil de usar: se puede realizar la carga y recuperación de muestras fáciles de usar con una punta de pipeta estándar
• Flexible: tiras extraíbles de 8 dispositivos, ampliables de 1 a 96 muestras
• Compatible con automatización: el formato de placa compatible con automatización cumple con el estándar SBS Microplate
Cada placa de microdiálisis Pierce de 48 pocillos y 96 pocillos viene precargada con doce tiras de 8 dispositivos de diálisis. Cada tira de dispositivo de diálisis puede retirarse de la placa y separarse en dispositivos de microdiálisis individuales, lo que permite utilizar solo la cantidad de dispositivos necesarios y eliminar los residuos. La cámara de muestras dentro de cada dispositivo de microdiálisis está formada por dos membranas de celulosa regenerada de bajo nivel de unión que se han clasificado para retener proteínas y otras macromoléculas de > 2000 daltons, al mismo tiempo que permiten la eliminación de sales de tampón y contaminantes.
Aplicaciones:
• Desalinización de proteínas y ADN/intercambio de tampones
• Eliminación de colorantes después del etiquetado de proteínas
• Ensayos de unión/actividad de enzimas
• Estudios de unión de fármacos (consulte también Dispositivos de «RED» [diálisis rápida de equilibrio])
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Placa de microdiálisis, 96 pocillos |
| MWCO | 20 kDa |
| Membrana | Membrana de celulosa, diálisis |
| Formato | Placa de 96 pocillos |
| Capacidad (métrico) | 0,1 mL |
| Diana de purificación | Intercambio de tampones |
| Volumen de la muestra (métrico) | 0.1 mL |
| Suficiente para | Diálisis de 1 a 96 muestras, 10–100 µl |
| Cantidad | Juego de 1 placa |
| Contenido y almacenamiento | Producto enviado a temperatura ambiente. Al recibirlo, almacenar a temperatura ambiente. |