Descripción
Los reactivos MS(PEG)n Thermo Scientific™ Pierce son compuestos de polietilenglicol terminados en metilo (n equivale a 4 a 24 unidades de PEG) activados como ésteres NHS para la pegilación covalente de aminas primarias en proteínas (por ejemplo, lisinas) o superficies de ensayo.
Características destacadas:
- Se activa por NHS para una PEGilación eficaz de aminas primarias a pH 7-9; la reacción del grupo de éster de NHS da como resultado la formación de enlaces de amida estables e irreversibles.
- Incluye reactivos de pegilación completamente caracterizados con longitudes de cadena de PEG definidas; moléculas de peso molecular discreto para un rendimiento con resultados coherentes en las aplicaciones de modificación de proteínas.
- Se proporciona como una serie de 4, 8, 12 y 24 unidades de etilenglicol, lo que permite optimizar los procedimientos de modificación para una aplicación específica, manteniendo al mismo tiempo todos los beneficios asociados con la PEGilación de proteínas
- El espaciador PEG ofrece ventajas únicas, como una mayor estabilidad, una menor tendencia a la acumulación y una menor inmunogenicidad.
- Gracias a unas instrucciones fáciles de seguir la probabilidad de resultados satisfactorios aumenta.
Especificaciones
Especificaciones
| Reactividad química | Amina |
| Contenido y almacenamiento | Almacenar desecado a -20 °C. |
| Tipo de etiqueta | Polietilenglicol (PEG), grupos bloqueantes |
| Línea de productos | Pierce |
| Fracción reactiva | Éster activo, succinimidilo éster, éster NHS |
| Separador | 4 unidades de etilenglicol |
| Formulario | Sólido |
| Cantidad | 1 g |
| Solubilidad | Agua |
| Tipo de producto | Reactivo éster NHS |