Descripción
Pierce Maleimide Activated Plates provide covalent attachment (plate capture) of sulfhydryl-containing molecules, such as cysteine-terminated peptides. These coated plates are an especially useful tool for assessing specific anti-hapten antibody titers during antibody production. Maleimide Activated Plates are available in clear for colorimetric assays, white for chemiluminescent assays and black for fluorescent assays.
Las placas activadas Pierce Maleimide permiten la unión covalente (captura de placas) de moléculas que contienen sulfhidrilo, como péptidos terminados con cisteína. Estas placas recubiertas son una herramienta especialmente útil para evaluar títulos de anticuerpos antihaptenos específicos durante la producción de anticuerpos. Las placas activadas Maleimide están disponibles en versión transparente para ensayos colorimétricos, en blanco para ensayos quimioluminiscentes y en negro para ensayos fluorescentes.
Aspectos destacados
• Inmovilización espontánea de péptidos con cisteína y proteínas con sulfhidrilos libres
• Prebloqueada para reducir la unión no específica
Especificaciones
Especificaciones
| Propiedad de unión | Capacidad estándar, covalente |
| Formato | Placa de tiras |
| Contenido y almacenamiento | Nota: Las placas se suministran prebloqueadas con seroalbúmina bovina. Al recibirlas, almacene las placas a 4 °C protegidas de la humedad. Una vez abiertas, coloque las placas sin utilizar en una bolsa resellable con desecante y guárdelas a 4 °C. Las placas se envían a temperatura ambiente. |
| Método de detección | Colorimétrico |
| Línea de productos | Pierce |
| Color | Transparente |
| Tipo de producto | Placa de detección, inmunoensayo, ELISA |
| Material | Poliestireno |
| Volumen del pocillo (métrico) | 100 μl |
| N.° de pocillos | 96 |
| Mostrar más |