Learn More
Thermo Scientific™ Ácido yodoacético Pierce™
Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Cantidad:
24 x 9.3 mg
Tamaño de la unidad:
paquete de 3
Descripción
Las matrices Thermo Scientific™ MALDI son reactivos altamente purificados y recristalizados envasados en prácticos tubos de un solo uso suficientes para analizar hasta 96 muestras mediante ionización por desorción láser asistida por matriz.
El ácido yodoacético (IAA) puede reaccionar con varios grupos funcionales de proteínas, pero normalmente se utiliza para la S-carboximetilación específica de sulfhidrilos (cisteínas reducidas).
El ácido yodoacético reacciona con sulfhidrilos en cisteínas, nitrógenos de la cadena lateral imidazolil de histidinas, el tioéter de metionina y el grupo primario de aminas de lisinas. La tasa de reacción y especificidad depende del nivel de ionización, que puede ser manipulado por el pH de la condición de reacción.
Aspectos destacados:
El ácido yodoacético reacciona con sulfhidrilos en cisteínas, nitrógenos de la cadena lateral imidazolil de histidinas, el tioéter de metionina y el grupo primario de aminas de lisinas. La tasa de reacción y especificidad depende del nivel de ionización, que puede ser manipulado por el pH de la condición de reacción.
Aspectos destacados:
- Reacciona a un pH ligeramente alcalino para la S-carboximetilación específica de sulfhidrilos libres
- Reacciona a pH bajo para la carboximetilación específica de metionina
- Reacciona a pH alto para favorecer la carboximetilación de histidinas y lisinas
- El metilato redujo los fragmentos de péptido de cisteína en las digestiones de proteasa para la espectrometría de masas
Especificaciones
Especificaciones
| Reactividad química | Sulfhidrilo |
| Descripción | Iodoacetamida, de un solo uso |
| Formulación | Sólido blanco de 2-iodoacetamida (IAM) en microtubos sellados con aluminio negro (formato 3 x 8) |
| Peso molecular | 184.96 |
| Suficiente para | 24 usos individuales para alquilación antes de espectrometría de masas, cada uno con hasta 75 muestras de proteínas |
| Cantidad | 24 x 9.3 mg |