Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Magnetic RNA-Protein Pull-Down Kit
Código de producto. 13444209 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 kit
Tamaño de la unidad:
20 reacciones
13444209 1 kit 20 reacciones
1 options
Código de producto. 13444209
Marca: Thermo Scientific™ 20164
Utilice un método simplificado y sólido para enriquecer las interacciones proteína-ARN utilizando ARN marcado en el extremo terminal como cebo con el kit de precipitación magnética de ARN-proteína Thermo Scientific™ Pierce.
Utilice un método simplificado y sólido para enriquecer las interacciones proteína-ARN utilizando ARN marcado en el extremo terminal como cebo con el kit de precipitación magnética de ARN-proteína Thermo Scientific™ Pierce.
Información adicional y pedidos en línea
El Magnetic RNA-Protein Pull-Down Kit proporciona reactivos para el enriquecimiento eficaz en proteínas de unión a ARN (RBP) usando ARN marcado en el extremo terminal con gránulos magnéticos de destiobiotina y estreptavidina. El kit completo contiene reactivos suficientes para 20 reacciones de marcado de ARN y para 20 ensayos de purificación de complejos proteína-ARN. Este enriquecimiento directo de la interacción proteína-ARN proporciona una alternativa a la captura mediante anticuerpos de los complejos proteína-ARN o de restos incorporado al ácido nucleico. Una ventaja añadida al kit es que incluye controles validados tanto para el marcado como para el ensayo de purificación. El kit puede utilizarse en diversas aplicaciones posteriores, como el método de Western blot y la espectrometría de masas (EM).
Características destacadas:
  • Directo: captura complejos de ribonucleoproteínas directamente con ARN marcado en el extremo terminal, no utiliza ni necesita ARN para la purificación
  • Fácil de utilizar: no es necesario ni tubos de centrífuga ni centrifugación para el enriquecimiento en RBP; procedimiento simplificado con tiempo mínimo de trabajo (menos de 3 horas) tras la reacción de marcado del ARN
  • Uso flexible: in vitro ARN transcrito o ARN sintético para el marcado de moléculas de diversas longitudes y complejidades; enriquecimiento de proteínas adecuado usando lisados endógenos, con productos sobreexpresados e in vitro
  • Específico: fondo de gránulos bajo; RBP especificadas no significativamente enriquecidas en ARN no relacionado o mutado
  • Económico: más barato que adquirir ARN marcados en el extremo terminal sintéticos, gránulos magnéticos y reactivos por separado
  • Completo: contiene módulos tanto de marcado como de enriquecimiento con los tampones necesarios para el ensayo, ARN control positivo, ARN control negativo y anticuerpo anti RBP incluidos
Incluye:
El kit completo contiene el kit de destiobiotinilización del extremo 3’ del ARN Pierce, controles de ARN positivo y negativo, gránulos magnéticos de estreptavidina compatible con ácido nucleico y tampones para enriquecimiento y elución de RBP
Requiere:
ARN y lisado suministrados por el usuario (muestra experimental)
Recomendada para:
  • Análisis mutacional
  • Análisis de la función de la estructura
  • Identificación de interacciones ARN:proteínas
  • Análisis por EM de interacciones de parejas o complejos de ARN:proteína desconocidos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 50 pmol de ARN por reacción
Contenido del kit 50 pmol of RNA per Reaction
Contenido y almacenamiento Suficiente para: 20 reacciones de purificación de complejos ARN-proteína
• gránulos magnéticos Pierce de estreptavidina compatible con ácido nucleico, 1 ml (almacenar a 4 °C)
• tampón de captura de ARN (1x), 10 ml (almacenar a 4 °C)
• Tris (20 mm, pH 7.5), 5 ml (almacenar a 4 °C)
• Proteína-RNA Binding Buffer (10X), 1 ml (almacenar a 4 °C)
• Tampón de lavado (1X), 10 ml (almacenar a 4 °C)
• Tampón de elución Biotina, 1,5 ml (almacenar a 4 °C)
• Anticuerpo monoclonal de Hur (Ratón), 50 µl (almacenar a 4 °C)
• Control de ARN positivo (ARN AR), 250 pmol (almacenar a - 20 °C)
• Control de ARN negativo ( ARN poliA 25), 250 pmol (Almacenar a - 20 °C)
• Kit de destiobiotinilización del extremo 3' Pierce (número de pieza 20163; almacenar a - 20 °C)
Línea de productos Pierce
Cantidad 1 kit
Tipo Kit de extracción de proteína ARN
Suficiente para 20 reacciones
Formato Kit