Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Magnetic ChIP Kit
Código de producto. 13454209 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 kit
Tamaño de la unidad:
30 reacciones
13454209 1 kit 30 reacciones
1 options
Código de producto. 13454209
Marca: Thermo Scientific™ 26157
Aísle eficazmente el ADN ligado a la cromatina mediante inmunoprecipitación (IP de la cromatina) para su posterior cuantificación mediante PCR con el kit de chip magnético Thermo Scientific™ Pierce.
Aísle eficazmente el ADN ligado a la cromatina mediante inmunoprecipitación (IP de la cromatina) para su posterior cuantificación mediante PCR con el kit de chip magnético Thermo Scientific™ Pierce.
Información adicional y pedidos en línea
El Pierce Magnetic ChIP Kit contiene suficientes reactivos para realizar 30 ensayos de inmunoprecipitación de cromatina (ChIP) con los controles apropiados usando un protocolo optimizado. El kit incluye reactivos para la lisis celular, para la captura de los complejos proteína-ADN, la reversión del entrecruzamiento y el aislamiento del ADN. Los gránulos magnéticos Pierce con proteína A/G bloqueados proporcionan alta capacidad de unión, bajo fondo no específico y trabajan con muchos tipos de anticuerpos. Estos gránulos pueden usarse manualmente con un soporte magnético o con plataformas automáticas, como los aparatos Thermo Scientific KingFisher. También se dispone de anticuerpos ChIP validados y de calidad garantizada para su uso con el Pierce Magnetic ChIP Kit.
Características destacadas:
  • Rápido: se obtiene ADN purificado que está listo para PCR cuantitativa en aproximadamente 8 horas
  • Eficaz y reproducible: la digestión de la nucleasa microcócica y la lisis nuclear están altamente optimizadas
  • Sensible: se obtienen resultados con tan solo 10.000 células (1 x 104)
  • Fondo bajo: los gránulos magnéticos de proteína A/G Pierce están bloqueados en un reactivo que no contiene ADN para minimizar el fondo
  • Completo: se incluyen reactivos de control positivo optimizados: Anticuerpo frente a la ARN polimerasa II y primers de PCR para el promotor de GAPDH
Incluye:
El kit contiene reactivos para la preparación de la cromatina, IP, purificación de ADN y controles positivos (anticuerpo y primers)
Requiere:
In vivo agente de entrecruzamiento (como formaldehído), sonicador de micropunta (como Misonix™ Sonicator 3000), anticuerpo de elección cualificado para ChIP, primers de PCR para la secuencia de ADN de interés, mezcla patrón para PCR (contiene un colorante como SYBR™ Green, si se desea realizar una qPCR) y un termociclador para qPCR
Recomendada para:
  • Determina los sitios de interacciones proteína-ADN específicas en el ADN genómico mediante PCR o supervisa mediante Chip-Seq
  • Supervise los efectos de las modificaciones de histonas o agentes químicos sobre la unión a ADN
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 4×10^6 células por reacción
Descripción Pierce Magnetic ChIP Kit
Contenido del kit 4x10^6 células por reacción
Contenido y almacenamiento • Solución de glicina (10X), 15 ml; almacenar a temperatura ambiente
• PBS (20X), 15 ml; almacenar a 4 ° C
• Cóctel inhibidor de proteasa y fosfatasa Halt™, sin EDDTA (100X), 1 ml; almacenar a 4 ° C
• Tampón de extracción de membrana, 10 ml; almacenar a 4 ° C
• Tampón de digestión MNasa, 10 ml; almacenar a 4 °C
• DTT (7,7 mg), liofilizado, 2 viales; almacenar a temperatura ambiente o 4 ° C
• Solución de parada Mnasa, 1 ml; almacenar a 4 °C
• Gránulos magnéticos proteínas A/G grado ChIP, 0,7 ml; Almacenar a 4 ° C
• Tampón de dilución/lavado IP (5X), 40 ml, almacenar a 4 ° C
• Cloruro sódico (5M), 6 ml; almacenar a 4 °C
• Tampón de elución IP (2X), 4,5 ml; almacenar a 4 ° C
• Tubos de microcentrífuga, 1,5 ml, 75 tubos; almacenar a temperatura ambiente o 4 ° C
• Columna de limpieza de ADN y reactivos, 40 purificacioones; almacenar a temperatura ambiente o a 4 °C
• Columna de limpieza de ADN, 40 columnas
• Solución vinculante de columnas de ADN, 30 ml
• Solución de lavado de columnas de ADN, 6 ml
• Indicador de pH, 0,8 ml
• Solución de elución de columnas, 5 ml
• Nucleasa de micrococos (grado ChIP) (10U/µL) 50 µl; almacenar a - 20 ° C
• Anticuerpo anti-ARN polimerasa II, 25 µl; almacenar a - 20 ° C
• IgG de conejo normal (1 mg/ml), 10 µl; almacenar a - 20 ° C
• Proteinasa K (20 mg/ml), 0,25 ml; almacenar a - 20 ° C
• Primers de control positivo de ChIP (promotor GAPDH, específico humano), 100 µl; almacenar a - 20 ° C.
Línea de productos Pierce
Cantidad 1 kit
Tipo Kit ChIP de partícula magnética
Suficiente para 30 reacciones
Formato Kit