Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ LysN Protease, MS Grade
Código de producto. 15235753 Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Cantidad:
20 μg
5 x 20 μg
Tamaño de la unidad:
20 microgramos
paquete de 5
Código de producto. 15235753
Marca: Thermo Scientific™ 90300
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Obtenga la máxima actividad y estabilidad en aplicaciones proteómicas con la proteasa LysN Thermo Scientific™ Pierce™, apta para MS, una proteasa Lys-N nativa altamente purificada.
Obtenga la máxima actividad y estabilidad en aplicaciones proteómicas con la proteasa LysN Thermo Scientific™ Pierce™, apta para MS, una proteasa Lys-N nativa altamente purificada.
La proteasa LysN Thermo Scientific Pierce, grado de MS, es una proteasa Lys-N nativa altamente purificada que ha sido validada para lograr la máxima actividad y estabilidad en aplicaciones proteómicas.
La LysN Thermo Scientific Pierce es una metaloproteasa de zinc de grado de espectrometría de masas (MS) derivada de Grifola frondosa. La proteasa nativa Pierce LysN ha sido altamente purificada para mejorar la estabilidad, la actividad específica y la selectividad de la escisión. A diferencia de la tripsina, la proteasa LysN se escinde en el aminoterminal de los residuos de lisina. Como resultado, los péptidos generados por LysN son más largos que los generados por la tripsina y tienen fragmentos de péptido aminoterminal cargados más prevalentes. Además, la proteasa LysN es más prometedora para aplicaciones epigenéticas de MS que la LysC o la tripsina porque es capaz de escindir lisinas metiladas [1]. La termoestabilidad y la compatibilidad química con los desnaturalizantes hacen que la proteasa LysN sea ideal para la digestión de muestras de proteínas complejas para la proteómica de «perdigonada». Características destacadas:
  • Termoestable: proporciona una mejor digestión a temperaturas más altas (p. ej., 50 °C) en menos tiempo
  • Complementaria a las digestiones trípticos: escinde el lado opuesto de la lisina de la tripsina
  • Alta pureza: no se detecta actividad adicional (fuera del objetivo) de la proteasa
  • Especificidad para escisión de lisina C-terminal: al menos un 90 % para una muestra de proteína compleja
  • Versátil: la enzima es eficaz a muchas temperaturas y en condiciones de desnaturalización
  • Estable: se proporciona en un formato liofilizado
Aplicaciones:
  • Mejora de la cobertura de la secuencia de la digestión de proteínas
  • Secuenciación de novo
  • Estudios epigenéticos
  • Digestión en solución de proteínas
Detalles del producto:
La proteasa LysN se activa en una amplia gama de temperaturas y condiciones de desnaturalización. La digestión eficaz de las proteínas se puede completar en 2 horas a 50 °C o en 4 horas a 37 °C, sin embargo, la digestión es posible tanto a temperaturas más bajas como más altas. La LysN también permanece activa en condiciones de desnaturalización moderada, incluidos 0,1 % de SDS, urea 6M o calentamiento a 70 °C. La actividad máxima de LysN se produce a un pH de 7 a 9. La enzima liofilizada es estable durante 2 años cuando se almacena a -20 °C y las soluciones madre reconstituidas de LysN son estables a -80 °C durante 2 años o a -20 °C durante un año sin una pérdida significativa de la actividad.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Espectrómetro de masas
Tipo de producto Proteasa
Línea de productos Pierce
Contenido y almacenamiento Tras su recepción, almacenar a -20 °C. El producto se envía en paquetes de hielo.
Material de partida Muestras de proteínas, lisado celular
Tipo de producto final Proteasa (enzima)
Método de detección Espectrometría de masas
Paso del flujo de trabajo Digestión de proteínas
Cantidad 20 μg
Formulario Maciza
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.