Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ LAL Chromogenic Endotoxin Quantitation Kit
Código de producto. 12117850 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 pruebas
Tamaño de la unidad:
1 set
12117850 50 pruebas 1 set
1 options
Código de producto. 12117850
Marca: Thermo Scientific™ 88282
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Mida con precisión los niveles de endotoxinas (LPS, lipopolisacáridos) en muestras de proteínas, péptidos o anticuerpos mediante nuestro ensayo de lisado de amebocitos del Limulus (LAL).
El kit de cuantificación de endotoxinas cromogénicas LAL Thermo Scientific™ Pierce mide la cantidad de endotoxinas de muestras de anticuerpos, péptidos o proteínas mediante el ensayo de lisado de amebocitos del Limulus (LAL).
La concentración de endotoxinas de una muestra se mide con el kit de cuantificación de endotoxinas cromogénicas con LAL Pierce mediante una señal cromogénica generada en presencia de endotoxinas. Las muestras se pueden medir en un lector de absorbencia de microplacas a 405 nm. Se crea una curva estándar utilizando el patrón de endotoxinas de E. coli incluido con cada kit para calcular unos niveles de endotoxinas tan bajos como 0,1 EU/ml. Los ensayos con muestras de anticuerpos y proteínas se pueden realizar en tan solo 30 minutos. Determinar los niveles de endotoxinas es importante para evaluar la eficacia de los métodos de eliminación de endotoxinas y evitar el choque endotóxico, la inflamación y la sepsis de los cultivos celulares y los animales inyectados con proteínas contaminadas por endotoxinas.
Características destacadas:
  • Sensible: detecte tan poco como 0,1 EU/ml
  • Rápido: realice este ensayo en 30 minutos
  • Económico: el ensayo solo requiere 10 μl de muestra de proteínas
  • Exacto: el estándar E. coli O111:B4 de cada kit permite una cuantificación de endotoxinas exacta
  • Versátil: la lectura de absorbancia de 405 nm es compatible con los lectores de placa de los ensayos por inmunoabsorción ligados a enzimas (ELISA) comunes
Recomendada para:
Cuantificación de los niveles de endotoxinas en una solución de proteínas, péptidos o anticuerpos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Tras su recepción, almacenar a 4 °C. Producto enviado con un paquete de hielo.
ensayo [otros]
Método de detección Colorimétrico
Para utilizar con (equipo) Espectrofotómetro, lector de microplacas
Línea de productos Pierce
Cantidad 50 pruebas
Para utilizar con (aplicación) Detección basada en soluciones, absorbancia
Objetivo Sin especificidad
Tipo Kit de cuantificación de endotoxinas
Formato Kit