Learn More
Thermo Scientific™ Krypton™ Fluorescent Protein Stain
Código de producto. 11869380 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 ml
Tamaño de la unidad:
500 ml
11869380 500 ml 500 ml
1 options
Código de producto. 11869380 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 46630
Tiñe proteínas en geles de poliacrilamida o membranas de transferencia para la detección fluorescente con los populares sistemas de adquisición de imágenes fluorescentes.
La tinción de proteínas fluorescentes Thermo Scientific™ Pierce Krypton permite la visualización sensible (excitación de 520 nm; emisión de 580 nm) de proteínas separadas por electroforesis en gel de poliacrilamida o en membranas de transferencia mediante los populares sistemas de adquisición de imágenes de fluorescencia comerciales.
Esta tinción de gel de proteína fluorescente se usa para la detección fluorescente amarillo-naranja brillante de proteínas separadas por electroforesis en gel de poliacrilamida 1D o 2D (SDS-PAGE). Krypton Stain utiliza un colorante de unión a proteínas con propiedades de fluorescencia (ex/em = 520/580 nm) adecuado para la visualización con una variedad de sistemas de adquisición de imágenes de fluorescencia estándar basados en láser y en filtro y sistemas de documentación. Las proteínas son detectables en concentraciones superiores a 0,25 ng por banda en un carril de minigel típico (mayor que 2 ng para el protocolo de tinción rápida). Krypton Stain proporciona una alta intensidad de señal, muestra una variación mínima entre proteínas, tiene un excelente rango dinámico cuantitativo y es compatible con la decoloración posterior y el análisis mediante espectrometría de masas.
Características destacadas:
  • Tinción fluorescente intensa: excitación y máximos de emisión de 520 nm y 580 nm, respectivamente (compatible con fuentes de luz de excitación de 532 nm y filtros de emisión de entre 580 y 600 nm)
  • Compatible con instrumentos: efectivo con los populares sistemas de adquisición de imágenes de fluorescencia basados en láser y en filtros
  • Amplio rango dinámico: el rango cuantitativo lineal abarca de tres a cuatro órdenes de magnitud
  • Sensible: detecte tan poco como 0,25 ng de proteína con el protocolo estándar (aproximadamente 2,5 horas); por lo menos tan sensible como las tinciones fluorescentes de otros proveedores
  • Rápido: protocolos estándares (2,5 horas) y rápidos (30 minutos) que son significativamente más rápidos que los procedimientos con otras tinciones fluorescentes populares
  • Versátil: compatible con flujos de trabajo de proteómica que implican espectrometría de masas descendente
  • Compacto: suministrado como una solución 10X para ahorrar espacio de almacenamiento; solo es necesario diluir con agua antes de su uso
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Tras su recepción, almacenar a 4 °C.
Ubicación de detección Detección en gel
Método de detección Fluorescente
Etiqueta o tinte Mezcla patentada
Cantidad 500 ml
Molécula diana proteína
Línea de productos Kriptón
Tipo de producto Tinción de proteínas
compliance-icons
Nombre del producto
  • Krypton Protein Stain
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: benzaldehyde, aceticacid