Learn More
Thermo Scientific™ Inclusion Body Solubilization Reagent
Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Cantidad:
100 ml
Tamaño de la unidad:
100 ml
Descripción
Recupere de forma eficaz proteínas recombinantes que forman agregados insolubles durante la sobreexpresión bacteriana con el reactivo de solubilización corporal de inclusión Thermo Scientific™.
El reactivo de solubilización de cuerpos de inclusión es una solución acuosa de desnaturalizante lista para utilizar que ayuda a disolver las proteínas agregadas (cuerpos de inclusión) que se han separado de la fracción soluble de lisados celulares bacterianos. El reactivo está diseñado para recuperar la proteína expresada en forma soluble después de la lisis y la extracción con reactivos como el reactivo de extracción de proteínas bacterianas Thermo Scientific B-PER. Las bacterias son de uso frecuente en la expresión de proteínas recombinantes. Sin embargo, el 70-80 % de las proteínas producidas por técnicas recombinantes en E. coli forman cuerpos de inclusión (es decir, agregados de proteínas). Una vez formados, resulta muy difícil solubilizar dichos agregados. Un desnaturalizante patentado contenido en este reactivo proporciona el medio más eficaz para solubilizar las proteínas agregadas. Dependiendo de cada aplicación en concreto, hay otros componentes adicionales que pueden añadirse al reactivo, como un agente reductor y un agente quelante.
Características destacadas:
- Recupera el primer paso esencial para los procedimientos de replegamiento de proteínas insolubles
- Una solución fácil de utilizar y lista para su uso; no precisa preparación alguna
- Compatible con el kit de ensayo de proteínas Thermo Scientific Coomassie Plus (n.º de referencia 23236) para determinar el grado de expresión
- El desnaturalizante patentado se puede eliminar fácilmente por medio de diálisis para que pueda realizarse el ensayo SDS-PAGE
- Capaz de admitir el uso de componentes adicionales, como agentes reductores o agentes quelantes
Compatibles con:
Kit de replegamiento de proteínas Thermo Scientific Pierce (referencia 89867)
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Reactivo de solubilización |
| Contenido y almacenamiento | Al recibirlo, almacénelo a temperatura ambiente. |
| Formulario | Líquido |
| Tipo de reactivo | Caotrópico, desnaturalizante |
| Cantidad | 100 ml |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Inclusion Body Solubilization Reagent
- Atención
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
- MIXTURE LIST-Contém: alkaline guanidine salt