Learn More
Thermo Scientific™ Tampón de elución de IgG Pierce™, pH 2,0
Código de producto. 13454229 Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Cantidad:
1 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
Código de producto. 13454229
Marca: Thermo Scientific™ 21028
Asegure un alto rendimiento en la purificación de anticuerpos sin desnaturalización utilizando los soportes de purificación por afinidad de IgG con estas soluciones tampón suaves.
Los tampones de elución y unión de IgG Thermo Scientific™ Pierce garantizan un alto rendimiento en la purificación de anticuerpos no desnaturalizados con soportes de purificación de IgG por afinidad, como los gránulos de proteína A/G agarosa.
Estos productos incluyen tampones de unión de IgG específicos para cada proteína de unión a inmunoglobulinas (proteína A, proteína G, proteína A/G). El tampón de elución de IgG Pierce proporciona una elución y disociación eficientes de anticuerpos de las tres proteínas de unión a IgG, incluida la proteína L. Este tampón de elución de bajo pH también es eficaz con la mayoría de sistemas de purificación por afinidad proteína-proteína o anticuerpo-antígeno.
El sistema de tampón de elución y unión suave Ag/Ac actúa en unas condiciones prácticamente neutras y de alta salinidad en la elución, lo que permite la elución de anticuerpos (u otras proteínas) lábiles y sensibles a partir de un sistema de afinidad sin desnaturalización ni inactivación. El tampón de unión sin fosfato de este sistema es un sustituto necesario del tampón de unión para la proteína A (pH 8), que precipita con el tampón de elución suave Ag/Ac.
Por último, el tampón de elución moderado para IgG1 de ratón, cuando se utiliza en combinación con resina de la proteína A, permite una elución y separación selectivas de la subclase de IgG1 a partir de la IgG de ratón de unión total.
Características destacadas:
  • Tres tampones de unión optimizados: para la proteína A, la proteína G y la proteína A/G.
  • Dos opciones de tampón de elución: ácido (pH 2,8) o alta concentración de sal (casi neutro).
  • Sistema especial para IgG1 de ratón: elución selectiva en dos fases a partir de la proteína A-agarosa.
Características específicas del producto:
  • Tampón de unión de IgG para proteína A: pH 8,0; a base de fosfato, contiene glicerol y EDTA.
  • Tampón de unión de IgG para proteína A/G: pH 8,0; a base de fosfato, contiene EDTA.
  • Tampón de unión IgG para proteína G: pH 5,0, contiene un 0,02 % de azida sódica.
  • Tampón de elución IgG: pH 2,8; basado en aminas.
  • Tampón de unión suave Ag/Ac: pH 8,0, sin fosfato, contiene un 0,05 % de azida sódica.
  • Tampón de elución suave Ag/Ac: pH 6,6, alta concentración de sal (fuerza iónica).
  • Tampón de elución moderado para IgG1 de ratón: pH 6,0, contiene un 0,02 % de azida sódica.
Incluye:
Los kits contienen tampones de elución y de unión.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tampón de elución de IgG Pierce, pH 2,0
Forma física Líquido
Línea de productos Pierce
Cantidad 1 L
Tipo de solución Tampón de elución
compliance-icons
Nombre del producto
  • Elution Buffer, pH 2
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Hydrogen chloride