Learn More
Thermo Scientific™ Kit de solución de HRV 3C Pierce™ (2 unidades/μl)
Código de producto. p-4589187 Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Cantidad:
10.000 U
1000 U
Tamaño de la unidad:
10 KU
1000 unidades
Código de producto. 13483689
Marca: Thermo Scientific™ 88946
Edge
Elimine las etiquetas de fusión de las proteínas con la secuencia de división HRV 3C con esta proteasa cisteína recombinante con doble etiqueta para facilitar la extracción de la muestra después de la división.
Elimine las etiquetas de fusión de las proteínas con la secuencia de división HRV 3C con Thermo Scientific™ Pierce Human Rhinovirus (HRV) 3C Protease, una proteasa cisteína recombinante con doble etiqueta para facilitar la extracción de la muestra después de la escisión.
Información adicional y pedidos en línea
Pierce HRV 3C Protease es altamente específica para la secuencia de reconocimiento Leu-Glu-Val-Leu-Phe-Gln-▾-Gly-Pro y rompe después del residuo de glutamina. La enzima recombinante se ha modificado mediante ingeniería genética para obtener una proteína de fusión con las etiquetas glutatión-S-transferasa (GST) y polihistidina (6 x His), de modo que la proteasa puede eliminarse fácilmente tras la escisión usando diversos soportes sólidos con glutatión (GSH) o quelantes metálicos inmovilizados, respectivamente. HRV3C es también activa en diversos tampones utilizados con frecuencia, lo que proporciona una flexibilidad adicional al diseño experimental.
Características destacadas:
  • Efectiva: HRV 3C está diseñada para eliminar las etiquetas de purificación de su proteína
  • Alta actividad a 4°
    C: su actividad es de ≥2000 U/mg de proteína de control; una unidad escindirá 0,1 mg de proteína de control a 4 °C después de 16 h
  • Flexible: la enzima con doble etiqueta es compatible con diversas columnas y tampones
Incluye:
El kit contiene la proteasa, tampón de escisión y proteína control.
Recomendada para:
Eliminación de etiquetas de purificación de proteínas de fusión
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Almacenar a -20 °C.
Línea de productos Pierce
Formulario Kit
Cantidad 1000 U
Tipo de producto Proteasa