Descripción
La peroxidasa de rábano picante Thermo Scientific™ Pierce (HRP) es una enzima peroxidasa de rábano picante purificada para su uso en ensayos de actividad y conjugación con anticuerpos para aplicaciones ELISA, western blotting e inmunohistoquímica.
Características destacadas:
- Superior a los conjugados de fosfatasa alcalina y β-galactosidasa debido a la mayor actividad enzimática específica
- El pequeño tamaño (40kDa) permite una excelente penetración celular
- Variedad de sustratos disponibles
- Ideal para aplicaciones de transferencia y citoquímica
- Se utiliza como enzima reportera para los sustratos de western blotting y ELISA quimioluminiscentes Thermo Scientific SuperSignal
Nota:
Porstmann, B., Porstmann, T., Nugel, E. y Evers, U. (1985). Which of the commonly used marker enzymes gives the best results in colorimetric and fluorimetric enzyme immunoassays: horseradish peroxidase, alkaline phosphatase, β-galactosidase, J. Immunol. Meth. 79, 27-37.
Wordinger, R.J., Miller, G.W. y Nicodemus, D.S. (1987). Manual of Immunoperoxidase Techniques, 2.ª edición. Chicago: American Society of Clinical Pathologists Press, págs. 23-24.
Yolken, R.H. (1982). Enzyme immunoassays for the detection of infectious antigens in body fluids: current limitations and future prospects. Rev. Infect. Dis. 4(1), 35-68.
Cordell, J. L., et al. (1984). Immunoenzymatic labeling of monoclonal antibodies using immune complexes of alkaline phosphatase and monoclonal anti-alkaline phosphatase (APAAP complexes). J. Histochem. Cytochem. 32, 219-229.
Passey, R. B., et al. (1977). Evaluation and comparison of 10 glucose methods and the reference method recommended in the proposed product class standard. Clin. Chem. 23(1), 131.
Hosoda, H., Takasaki, W., Tsukamoto, R. y Nambara, T. (1987). Sensitivity of steroid immunoassays. Comparison of alkaline phosphatase, β-galactosidase and horseradish peroxidase as labels in a colorimetric assay system. Chem. Pharm. Bull. 35, 3336-3342.
Samoszuk, M. K., et al. (1989). Antibody, Immunoconjugates and Radiopharmaceuticals 2, 37-46.
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 10mg |
| Contenido y almacenamiento | Se debe guardar en el recipiente original protegido de la luz solar directa en un lugar seco, fresco y bien ventilado, pero no a una temperatura superior a - 20 °C. |
| Formulario | Polvo |
| Para utilizar con (aplicación) | Investigación con proteínas |
| Línea de productos | Pierce |
| Etiqueta o tinte | HRP (peroxidasa de rábano picante) |