Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ Protein L Plus Agarose
Código de producto. 10178063 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
2 ml
Tamaño de la unidad:
2 ml
10178063 2 ml 2 ml
1 options
Código de producto. 10178063
Marca: Thermo Scientific™ 20520
Purifique anticuerpos que contengan cadenas ligeras kappa o realice una inmunoprecipitación con esta resina de proteína L de alta capacidad en agarosa granulada.
Lleve a cabo una amplia variedad de métodos de purificación por afinidad de anticuerpos con la proteína L agarosa de alta capacidad Thermo Scientific Pierce™, una resina de agarosa en gránulos de proteína L de alta capacidad.
La proteína L agarosa Pierce es una resina de afinidad de alta capacidad para la purificación de isotipos IgG de mamíferos que contienen cadenas ligeras kappa específicas. La proteína L es especialmente adecuada para aislar anticuerpos monoclonales VkI de IgG de ratón, así como VkI, VkIII y VkIV de IgG humana. La resina consiste en proteína L recombinante inmovilizada en agarosa granulada entrecruzada al 6 % (CL-6B) mediante una química estable y resistente a la lixiviación. Los gránulos de agarosa se pueden regenerar y reutilizar varias veces si se almacenan correctamente.
Características destacadas:
  • Proteína L: la proteína L inmovilizada es ideal para la purificación selectiva de anticuerpos humanos y de ratones que tienen cadenas ligeras kappa
  • Resina de agarosa: el soporte es agarosa en gránulos al 6 % entrecruzada (CL-6B), la resina más utilizada en métodos de purificación de proteínas por afinidad.
  • Inerte y estable: el método de fabricación superior inmoviliza la proteína L mediante enlaces covalentes resistentes a la lixiviación y sin carga, lo que produce una unión no específica y permite múltiples usos sin disminuir el rendimiento.
  • Alta capacidad: la variedad «Plus» de la proteína L agarosa Pierce tiene una carga densa de proteína L inmovilizada, lo que proporciona una capacidad de unión de 10 a 20 mg de IgG de humano por ml de resina.
Propiedades de la agarosa en gránulos al 6 % entrecruzada (CL-6B):
  • Estabilidad pH del soporte: de 2 a 14 (corto plazo); de 3 a 13 (largo plazo)
  • Tamaño medio de partícula: de 45 a 165 micrómetros
  • Límite de exclusión: de 10.000 a 4.000.000 daltons
  • Velocidad lineal máxima: 30cm por hora
  • Presión máxima: menos de 25 psi (1,5 bar), definida como la máxima caída de presión en una columna que la resina puede soportar (Nota: Es posible que la presión manométrica indicada en el aparato de cromatografía líquida se refiera a la presión total del sistema en lugar
  • de a la caída de presión en la columna.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Línea de productos Pierce
Tipo de columna Resina de agarosa, afinidad
Formato Frasco
Fase estacionaria Proteína L
Diana de purificación Anticuerpos Ig
Contenido y almacenamiento Una vez recibido, almacenar el producto de 4 °C a 8 °C. El producto se envía a temperatura ambiente.
Cantidad 2 ml